Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genuttrycksanalys, VIC primer-begränsad
Produktkod. 11917021 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
L (2900 reaktioner), gjord på beställning
M (750 reaktioner), gjord på beställning
S (360 reaktioner), gjord på beställning
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11917021 S (360 reaktioner), gjord på beställning Varje
11907021 M (750 reaktioner), gjord på beställning Varje
11937021 L (2900 reaktioner), gjord på beställning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna produkt kräver ytterligare konfiguration
Vänligen beställ Applied Biosystems™ TaqMan™ Genuttrycksanalyser genom genuttryckssökverktyget.
Produktkod. 11917021 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4448484
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Denna produkt kräver ytterligare konfiguration
Vänligen beställ Applied Biosystems™ TaqMan™ Genuttrycksanalyser genom genuttryckssökverktyget.
Applied Biosystems TaqMan Genuttrycksanalyser, VIC primer-begränsade, används för kvantitativ realtidsanalys av genuttryck och består av ett par oetiketterade PCR-primers och en TaqMan sond med en färgetikett (VIC) på 5'-änden samt en mindre spårbindare (MGB) och en icke-fluorescerande släckare (NFQ) på 3'-änden.
Applied Biosystems TaqMan Genuttrycksanalyser, VIC primer-begränsade, används för kvantitativ realtidsanalys av genuttryck och består av ett par oetiketterade PCR-primers och en TaqMan sond med en färgetikett (VIC) på 5'-änden samt en mindre spårbindare (MGB) och en icke-fluorescerande släckare (NFQ) på 3'-änden. Dessa analyser är primerbegränsade och idealiska för multiplexreaktioner som fokuserar på två olika genmål i samma qPCR-brunn. Observera att för digital PCR rekommenderas primer-limitering vanligtvis inte. Fullkoncentrationstestet TaqMan (Cat. Nej. 4448491) rekommenderas om du använder dPCR.
Funktioner inkluderar:
  • Lätt att använda, —bara tillsätt cDNA och master mix och kör qPCR—, inga smältkurvor krävs
  • Specifika—TaqMan-analyser använder proprietära MGB-innehållande prober som kan vara upp till 15 baser kortare än icke-MGB-prober, vilket förbättrar analysens specificitet
  • Känsliga—TaqMan-analyser är idealiska för att mäta låga uttrycksnivåer eller mål med låg förekomst.
  • Exakt—identifiera små veckförändringar med hög noggrannhet i kvantifieringen
  • Omfattande innehåll—över 1,8 mil. fördesignade tester tillgängliga för över 25 olika arter
  • TaqMan-analyser av guldstandard TaqMan qPCR-kemi—bygger på Thermo Fisher Scientifics bioinformatikanalysdesignpipeline för att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för genvarianter med hög sekvenshomologi
  • Idealiskt för multiplexering—kombinerar du ett FAM-märkt och ett VIC-märkt test för att skapa ett duplex-assay för två olika genmål i samma qPCR-brunn
  • Idealiskt för kontrollanalyser—använd en VIC primerbegränsad analys för höguttryckande endogena kontrollgener
Ungefärlig skeppstid
Beställning: 4 – 6 dagar i Nordamerika, 6 – 10 dagar i Europa
Förformulerad analys
  • 2 omärkta PCR-primers (150 nM vardera slutlig 1X-koncentration)
  • 1 VIC färgmärkt TaqMan MGB prob (250 nM slutlig 1X-koncentration)
TaqMan Genuttrycksanalyser är guldstandarden inom realtidsstudier av PCR-genuttryck, byggda på mer än 20 års erfarenhet. Varje analys innehåller målprimers och en sekvensspecifik prob optimerad för bästa funktionella prestanda. Ingen ytterligare design-, optimerings- eller smältkurvanalys behövs. Tillgängliga i en mängd olika format och arter, läggs nya analysdesigner ständigt till för att hjälpa dig att möta dina forskningsbehov. TaqMan Analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent. Alla våra fördesignade TaqMan genuttryckstester omfattas av testgarantin TaqMan . *
Rekommenderad mastermix: TaqMan Fast Advanced Master Mix (Cat. Nej. 4444556)
*Med förbehåll för villkoren. För fullständiga detaljer, gå till www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20X
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en 20X (S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers).
Förvara vid -15 till -25 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, ViiA™ StepOnePlus™, 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, 7 Pro, QuantStudio QuantStudio™ 12k Flex
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Genuttrycksanalys
Kvantitet S (360 reaktioner), gjord på beställning
Frakt skick Rumstemperatur
Trohet (mot Taq) 60 X
Antal reaktioner 360 reaktioner