Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genuttrycksanalys, VIC primer-begränsad
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Beskrivning
Applied Biosystems TaqMan Genuttrycksanalyser, VIC primer-limited, används för kvantitativ realtids-PCR-analys av genuttryck och består av ett par omärkta PCR-primrar och en TaqMan sond med en färgetikett (VIC ) den 5’ ände och en mindre spårbindare (MGB ) och icke-fluorescerande släckare (NFQ) på 3’ avsluta. Dessa analyser är primerbegränsade och idealiska för multiplexreaktioner som tittar på två olika genmål i samma qPCR-brunn.
Funktioner inkluderar:
• Lätt att använda, —lägg bara till cDNA och mastermix och kör —qPCR, inga smältkurvor krävs
•Specifika —TaqMan-analyser använder proprietära MGB-innehållande prober som kan vara upp till 15 baser kortare än icke-MGB-sonder, vilket förbättrar analysens specificitet
•Känsliga —TaqMan-analyser är idealiska för att mäta låga uttrycksnivåer eller mål med låg förekomst
• Identifiera små veckförändringar noggrant —med hög kvantifieringsnoggrannhet
•Omfattande innehåll —över 1,8 miljoner fördesignade analyser tillgängliga för över 25 olika arter
•Guldstandard TaqMan qPCR kemi —TaqMan analyser drar på Thermo Fisher Scientifics designpipeline för bioinformatikanalys hjälper till att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för genvarianter med hög sekvenshomologi
•Idealisk för multiplexering —kombinera en FAM-märkt och en VIC-märkt analys för att skapa en duplexanalys för två olika genmål i samma qPCR-brunn
•Idealisk för kontrollanalyser —använd en VIC primerbegränsad analys för höguttryckande endogena kontrollgener
Ungefärlig leveranstid Tillverkad
på beställning: 4 –6 dagar i Nordamerika, –6 10 dagar
i Europa Förberedd analys
• 2 omärkta PCR-primers (150 nM vardera slutlig 1X koncentration)
• 1 VIC färgämnesmärkt TaqMan MGB sond (250 nM slutlig 1X koncentration)
TaqMan Genuttrycksanalyser är guldstandarden i realtids-PCR-genuttrycksstudier, byggda på mer än 20 års erfarenhet. Varje analys inkluderar målprimers och en sekvensspecifik sond optimerad för bästa funktionella prestanda. Ingen ytterligare design, optimering eller smältkurvanalys behövs. Tillgängliga i en mängd olika format och arter, nya analysdesigner läggs ständigt till för att möta dina forskningsbehov. TaqMan analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent. Alla våra fördesignade TaqMan Genuttrycksanalyser omfattas av TaqMan Analyser qPCR-garanti.*
Rekommenderad mastermix:TaqMan Fast Advanced Master Mix (kat. nr. 4444556)
* Med förbehåll för villkoren. För fullständig information, gå till www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 20X |
| Innehåll och lagring | 1 rör innehållande en 20X (S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers). Förvara vid -15 till -25 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| För användning med (utrustning) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Produktlinje | TaqMan |
| Visa mer |