Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genuttrycksanalys, VIC
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7182891 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
L (2900 reaktioner), gjord på beställning
M (750 reaktioner), gjord på beställning
S (360 reaktioner), gjord på beställning
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna produkt kräver ytterligare konfiguration
Vänligen beställ Applied Biosystems™ TaqMan™ Genuttrycksanalyser genom genuttryckssökverktyget.
Produktkod. 11927021
Brand: Applied Biosystems™ 4448489
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna produkt kräver ytterligare konfiguration
Vänligen beställ Applied Biosystems™ TaqMan™ Genuttrycksanalyser genom genuttryckssökverktyget.
Applied Biosystems TaqMan Genuttrycksanalyser, VIC , används för kvantitativ realtids-PCR-analys av genuttryck och består av ett par omärkta PCR-primrar och en TaqMan sond med en färgetikett (VIC ) på 5'-änden och en mindre spårbindare (MGB och icke-fluorescerande släckare (NFQ) på 3'-änden.
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression assays, VIC, are used for quantitative real-time PCR analysis of gene expression and consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (VIC) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Applied Biosystems TaqMan Genuttrycksanalyser, VIC , används för kvantitativ realtids-PCR-analys av genuttryck och består av ett par omärkta PCR-primrar och en TaqMan sond med en färgetikett (VIC ) den 5’ ände och en mindre spårbindare (MGB ) och icke-fluorescerande släckare (NFQ) på 3’ avsluta.
Funktioner inkluderar:
Lätt att använda, —lägg bara till cDNA och mastermix och kör —qPCR, inga smältkurvor krävs
Specifika —TaqMan-analyser använder proprietära MGB-innehållande prober som kan vara upp till 15 baser kortare än icke-MGB-sonder, vilket förbättrar analysens specificitet
Känsliga —TaqMan-analyser är idealiska för att mäta låga uttrycksnivåer eller mål med låg förekomst
• Identifiera små veckförändringar noggrant —med hög kvantifieringsnoggrannhet
Omfattande innehåll —över 1,8 miljoner fördesignade analyser tillgängliga för över 25 olika arter
Guldstandard TaqMan qPCR kemi —TaqMan analyser drar på Thermo Fisher Scientifics designpipeline för bioinformatikanalys hjälper till att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för genvarianter med hög sekvenshomologi
Idealisk för multiplexering kombinera —en FAM-märkt och en VIC-märkt analys för att skapa en duplexanalys för två olika genmål i samma qPCR-brunn
Ungefärlig leveranstid Tillverkad
på beställning: 4 –6 dagar i Nordamerika, –6 10 dagar
i Europa Förberedd analys
• 2 omärkta PCR-primers (900 nM vardera slutlig 1X koncentration)
• 1 VIC färgämnesmärkt TaqMan MGB sond (250 nM slutlig 1X koncentration)
TaqMan Genuttrycksanalyser är guldstandarden i realtids-PCR-genuttrycksstudier, byggda på mer än 20 års erfarenhet. Varje analys inkluderar målprimers och en sekvensspecifik sond optimerad för bästa funktionella prestanda. Ingen ytterligare design, optimering eller smältkurvanalys behövs. Tillgängliga i en mängd olika format och arter, nya analysdesigner läggs ständigt till för att möta dina forskningsbehov. TaqMan analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent. Alla våra fördesignade TaqMan Genuttrycksanalyser omfattas av TaqMan Analyser qPCR-garanti.*
Rekommenderad mastermix:TaqMan Fast Advanced Master Mix (kat. nr. 4444556)
* Med förbehåll för villkoren. För fullständig information, gå till www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20X
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en 20X (S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers).
Förvara vid -15 till -25 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Genuttrycksanalys
Kvantitet S (360 reaktioner), gjord på beställning
Frakt skick Rumstemperatur
Trohet (mot Taq) 60 X
Antal reaktioner 360 reaktioner