Beskrivning
Genspecifik, redo att användas TaqMan genuttrycksanalyser ger dig ett snabbt och enkelt sätt att mäta förändringar i genuttryck i realtids-PCR-experiment.
Funktioner av TaqMan Gene Expression Control Kit inkluderar:
• Enkel —inkluderar förformulerade analyser med våra universella cykelförhållanden
• Lätt att använda, —lägg bara till ditt PCR-experiment i realtid utan ytterligare steg
• —Robust generera reproducerbara kvantitativa genuttrycksdata
Färdig att använda genuttryckslösning Den
TaqMan Gene Expression Control Kit innehåller TaqMan genuttrycksanalyser för eukaryot 18S rRNA och hTERT och ett prov av humant Raji-cDNA för användning i TaqMan-baserad relativ kvantifiering på QuantStudio 5 Realtids PCR-system.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C). |
| Formatera | Provrör |
| Kit typ | Genuttryckskontrollkit |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Kvantitet | 250 reaktioner |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Art | Människa |
| Mål | 18 S rRNA& hTERT |
| För användning med (applikation) | Genuttryck |
| Visa mer |