Läs mer
TaqMan™ TaqMan™ Genotyping Master Mix
Produktkod. 10390065 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 10 mL
1 x 50 mL
2 x 10 mL
2 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10390065 1 x 1 mL Varje
10025894 1 x 10 mL Varje
10610606 2 x 10 mL 20ml
10742877 1 x 50 mL Varje
10239534 2 x 50 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10390065 Leverantör TaqMan™ Leverantörsnummer 4371353
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1356.00 SEK
    1107.65 SEK / Paket med 1
    Save 248.35 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Optimerad för slutpunktsfluorescensdetektion i SNP-genotypningsapplikationer.
  • Distinkta kluster och höga samtalshastigheter för otvetydig allelisk diskriminering
  • Validerad med TaqMan™ SNP genotypningsanalyser
  • Utmärkt för- och post-PCR stabilitet för hög genomströmning inställning och analys
  • Reaktionsstorleken är baserad på en reaktionsvolym på μ50 L
Kan användas för en mängd olika genotypningstillämpningar, inklusive:
  • Kandidatgenstudier
  • Validering av drogmål
  • Sjukdomsföreningsstudier
  • Populationsgenetik
  • Länkskartering
  • Jordbruksapplikationer
Exceptionell prestanda från en optimerad mix (2X)
Noggranna genotyptilldelningar är resultatet av preferentiell bindning av den allelspecifika sonden till det matchande målet. TaqMan™ Genotyping Master Mix möjliggör specifik bindning av sonden för att uppnå exceptionell klusterupplösning. Nyckelfunktioner inkluderar:
  • AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, UP (Ultra Pure) - Automatiskt varmstartsenzym designat för att vara aktivt under termisk cykling och inaktivt vid rumstemperatur för enkel reaktionsinställning
  • Optimerade blandningskomponenter ger utmärkt specificitet för diskriminering mellan alleler
  • Passiv intern referens baserad på egendom ROX™ färg för ökad precision på Applied Biosystems™ realtids PCR-instrument
  • Enkelt termiskt cyklingstillstånd för konsekventa resultat med TaqMan™ Analyser
Validerad med TaqMan™ Genotypningsanalyser och instrument:
  • TaqMan™ Genotyping Master Mix har testats för alla typer av TaqMan™ SNP genotypningsanalyser: TaqMan™ Läkemedelsmetabolism genotypningsanalyser, TaqMan™ SNP genotypningsanalyser och anpassade TaqMan™ SNP genotypningsanalyser
  • Dessutom valideras mastermixen med Applied Biosystems™ termiska cykler och realtids-PCR-system
Inställning och analys med hög genomströmning:
  • Kombinationen av flera lågkostnads termiska cykler för PCR och ett enda realtids-PCR-instrument för allelisk diskriminering gör SNP-genotypning med hög genomströmning hanterbar
  • TaqMan™ Genotyping Master Mix förbättrar ytterligare högkapacitetsinställning och analys med utmärkt rumstemperaturstabilitet både före och efter PCR
  • Detta ger den flexibilitet som krävs för att köra långa experiment, obevakad över natten eller över en helg
Pålitlig diskriminering med utmanande mål
  • Amplikondesignbegränsningar gör SNP-detektion utmanande, särskilt när mål innehåller ett överflöd av GC- eller AT-rika regioner
  • De optimerade komponenterna i TaqMan™ Genotyping Master Mix resulterar i täta, väl åtskilda kluster och mer exakta allel-anrop jämfört med andra mixar, även för utmanande mål
Att ställa in industristandarden för kvalitet:
  • Omfattande analytiska och funktionella tester utförs för varje tillverkat parti TaqMan™ Genotyping Master Mix, inklusive en TaqMan™ SNP Genotyping Assay och en TaqMan™ Läkemedelsmetabolism genotypningsanalys
  • Resultaten sammanställs i ett informativt analyscertifikat, som är tillgängligt via Applied Biosystems™ Webbsajt
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar. Leveransvillkor: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Levereras i 2X koncentration. Blandningen är optimerad för SNP-genotypning TaqMan™ sonderar och innehåller AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP (Ultra Pure), dNTPs utan dUTP, Passive Reference 1 och optimerade blandningskomponenter. Denna förpackning innehåller ett 1 ml rör, tillräckligt för 40 reaktioner vid 50μ L total volym.
Förvaring: 2-°8 C
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Teknik SNP genotypning (Real-Time PCR-Based), CNV (Copy Number Variation)
För användning med (utrustning) Applied Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7
Genotypningsmål Kopieringsnummervarianter, SNP:er (okända eller många), läkemedelsmetaboliserande enzymer, SNP:er (kända)
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Genotyping Master Mix
Renhet eller kvalitetsklass UPP (Ultra Pure)
Kvantitet 1 x 1 mL
För användning med (applikation) Genotypsbestämning
Trohet (mot Taq) 2 X
Provtyp DNA (genomiskt)
Volym 1 mL