Läs mer
TaqMan™ TaqMan™ Genotyping Master Mix
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 10 mL
1 x 50 mL
2 x 10 mL
2 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
Varje
Beskrivning
- Distinkta kluster och höga samtalshastigheter för otvetydig allelisk diskriminering
- Validerad med TaqMan™ SNP genotypningsanalyser
- Utmärkt för- och post-PCR stabilitet för hög genomströmning inställning och analys
- Reaktionsstorleken är baserad på en reaktionsvolym på μ50 L
Kan användas för en mängd olika genotypningstillämpningar, inklusive:
- Kandidatgenstudier
- Validering av drogmål
- Sjukdomsföreningsstudier
- Populationsgenetik
- Länkskartering
- Jordbruksapplikationer
Exceptionell prestanda från en optimerad mix (2X)
Noggranna genotyptilldelningar är resultatet av preferentiell bindning av den allelspecifika sonden till det matchande målet. TaqMan™ Genotyping Master Mix möjliggör specifik bindning av sonden för att uppnå exceptionell klusterupplösning. Nyckelfunktioner inkluderar:
- AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, UP (Ultra Pure) - Automatiskt varmstartsenzym designat för att vara aktivt under termisk cykling och inaktivt vid rumstemperatur för enkel reaktionsinställning
- Optimerade blandningskomponenter ger utmärkt specificitet för diskriminering mellan alleler
- Passiv intern referens baserad på egendom ROX™ färg för ökad precision på Applied Biosystems™ realtids PCR-instrument
- Enkelt termiskt cyklingstillstånd för konsekventa resultat med TaqMan™ Analyser
Validerad med TaqMan™ Genotypningsanalyser och instrument:
- TaqMan™ Genotyping Master Mix har testats för alla typer av TaqMan™ SNP genotypningsanalyser: TaqMan™ Läkemedelsmetabolism genotypningsanalyser, TaqMan™ SNP genotypningsanalyser och anpassade TaqMan™ SNP genotypningsanalyser
- Dessutom valideras mastermixen med Applied Biosystems™ termiska cykler och realtids-PCR-system
Inställning och analys med hög genomströmning:
- Kombinationen av flera lågkostnads termiska cykler för PCR och ett enda realtids-PCR-instrument för allelisk diskriminering gör SNP-genotypning med hög genomströmning hanterbar
- TaqMan™ Genotyping Master Mix förbättrar ytterligare högkapacitetsinställning och analys med utmärkt rumstemperaturstabilitet både före och efter PCR
- Detta ger den flexibilitet som krävs för att köra långa experiment, obevakad över natten eller över en helg
Pålitlig diskriminering med utmanande mål
- Amplikondesignbegränsningar gör SNP-detektion utmanande, särskilt när mål innehåller ett överflöd av GC- eller AT-rika regioner
- De optimerade komponenterna i TaqMan™ Genotyping Master Mix resulterar i täta, väl åtskilda kluster och mer exakta allel-anrop jämfört med andra mixar, även för utmanande mål
Att ställa in industristandarden för kvalitet:
- Omfattande analytiska och funktionella tester utförs för varje tillverkat parti TaqMan™ Genotyping Master Mix, inklusive en TaqMan™ SNP Genotyping Assay och en TaqMan™ Läkemedelsmetabolism genotypningsanalys
- Resultaten sammanställs i ett informativt analyscertifikat, som är tillgängligt via Applied Biosystems™ Webbsajt
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar. Leveransvillkor: Wet Ice
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Levereras i 2X koncentration. Blandningen är optimerad för SNP-genotypning TaqMan™ sonderar och innehåller AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP (Ultra Pure), dNTPs utan dUTP, Passive Reference 1 och optimerade blandningskomponenter. Denna förpackning innehåller två 10 ml flaskor, tillräckligt för 800 reaktioner vid 50μ L total volym. Förvaring: 2-°8 C Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA). |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Teknik | SNP genotypning (Real-Time PCR-Based), CNV (Copy Number Variation) |
| För användning med (utrustning) | Applied Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 |
| Genotypningsmål | Kopieringsnummervarianter, SNP:er (okända eller många), läkemedelsmetaboliserande enzymer, SNP:er (kända) |
| Visa mer |