Description
De Taqman™ P35S Maize Quantification Kit är ett testkit för livsmedelssäkerhet som används för att fastställa antalet kopior av P35S-promotorn som finns i genetiskt modifierade organismer jämfört med antalet kopior av majs som finns i något livsmedels- eller foderprov. Fördelarna med Taqman™ P35S majs kvantifieringssats över andra kommersiellt tillgängliga produkter inkluderar:
- Effektivitetsdetektering —av små DNA-fragment genom användning av Taqman™ MGB sonder
- Kvantifieringsgräns —för känslighet på 20 DNA-kopior; detektionsgräns på 3 DNA-kopior (majs och P355-system)
- Flexibilitet —anpassad till bearbetade DNA
De Taqman™ P35S Maize Quantification Kit är effektivt för att detektera närvaron av genetiskt modifierade organismer genom transgen majskvantifiering, baserat på detektering av P35S-promotor. Detekteringsframgången för denna promotor beror på att denna regulatoriska region är närvarande i de flesta av de transgena händelserna. Dessutom Taqman™ P35S majs kvantifieringssats innehåller alla nödvändiga reagenser för kvantifiering och är optimerad för användning i alla (Applied Biosystems™ ) realtids-PCR-instrument.
Utvecklingen och tillverkningen av detta kit sker genom ett partnerskap med IMEGEN (Instituto de Medicina Genomica), som har en lång historia av GMO-forskning och -utveckling.
Andra relaterade produkter inkluderar:
GMO Extraction Kit
TaqMan™ GMO Screening Kit
Taqman™ Roundup Ready Soya Quantification Kit
Specifications
Specifications
| Beskrivning | TaqMan™ P35S majs kvantifieringssats, det är ett testsats för livsmedelssäkerhet som används för att bestämma antalet kopior av P35S promotor som finns i genetiskt modifierade organismer jämfört med antalet kopior av majs som finns i något livsmedels- eller foderprov |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Kit typ | TaqMan™ P35S majs kvantifieringssats |
| Produkttyp | TaqMan™ P35S majs kvantifieringssats |
| Mål | P35S |
| Antal reaktioner | 48 Reaktioner |
| Provtyp | Mat |