Läs mer
TaqMan™ GMO-screeningkit
Código de producto. 13592540
Cambiar vista
Click to view available options
Antal reaktioner:
192 Reaktioner
Tamaño de la unidad:
Paket med 4
Código de producto. Antal reaktioner Tamaño de la unidad
13592540 192 Reaktioner Paket med 4
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13592540 Proveedor ABI Applied Biosystems N.º de proveedor 4466334
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
TaqMan™ GMO Screening Kit
De TaqMan™ GMO Screening Kit analyserar DNA extraherat från livsmedels- och foderprover för närvaron av de viktigaste transgena regulatoriska regionerna. Detta realtids-PCR-kit innehåller alla reagenser (förutom mall-DNA) som krävs för detektering av genetiskt modifierade organismer (GMO). Dessutom innehåller satsen en intern positiv kontroll (IPC ) för att identifiera möjlig PCR-hämning. Fördelarna med Taqman™ GMO Screening Kit över andra kommersiellt tillgängliga produkter inkluderar:
  • Flexibilitet —GMO detekteras i DNA erhållet från ALLA livsmedel eller foderkällor
  • Noggrannhet —en intern positiv kontroll (IPC ) utesluter hämning under qPCR-processen
  • Hastighetsresultat —tillhandahålls på mindre än 3
    timmar TaqMan™ GMO Screening Kit kan multiplexförstärka endogen vegetabilisk kontroll, intern positiv kontroll och dessa regulatoriska regioner:
  • P35S/CaMV
  • TNOS/A. tumefaciens
  • P34S/
    FMV Alla som gör det möjligt att detektera betydande händelser såsom sojaböna MON89788.
    De TaqMan™ GMO Screening Kit tillhandahåller alla nödvändiga reagenser för att testa 48 prover och är optimerad för användning i alla Applied Biosystems™ realtids PCR-instrument. Och eftersom det är ett realtids-PCR-kit krävs ingen elektrofores. Dessutom erbjuder kitet extremt hög känslighet och detekterar mål med endast 5 DNA-kopior.
    Utvecklingen och tillverkningen av detta kit sker genom ett partnerskap med IMEGEN, som har en lång historia av GMO-forskning och utveckling.
    Andra relaterade produkter inkluderar:
    Taqman™ Roundup Ready Soya Quantification
    Kit GMO Extraction Kit
    TaqMan™ GMO majs kvantifieringssats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Innehåll och lagring Innehåller alla reagenser (förutom mall-DNA) som krävs för detektering av genetiskt modifierade organismer (GMO). Intern positiv kontroll (IPC ) för att identifiera möjlig PCR-hämning
Beskrivning TaqMan™ GMO Screening Kit, analyserar DNA extraherat från livsmedels- och foderprover för närvaron av de viktigaste transgena regulatoriska regionerna
Detektionsmetod Primer-probe
Kit typ TaqMan™ GMO Screening Kit
Produkttyp TaqMan™ GMO Screening Kit
Mål P35S, TNOS, P34S och vegetabilisk kontrollgen
Antal reaktioner 192 Reaktioner
Provtyp Mat
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.