Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ hPSC Scorecard™ Kit, snabb 96-brunn
Produktkod. 15323826 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 96-brunnars plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet unitSize
15323826 2 x 96-brunnars plattor Paket med 2
1 options
Produktkod. 15323826 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A15871
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TaqMan™ hPSC Scorecard™ Kit, snabb 96-brunn
De Applied Biosystems™ TaqMan™ hPSC Scorecard™ Kit 2 x 96w FAST möjliggör verifiering av pluripotens och bestämning av härstamningsbias för både ES- och iPS-cellinjer. Var och en av de två 96-brunnars plattorna innehåller 94 fördefinierade TaqMan™ Genuttrycksanalyser (inklusive endogena kontroller) torkade ner i brunnarna. Mastermix ingår för din bekvämlighet. För att köpa panelen ensam, se TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel 2 x 96w FAST . Den här produkten finns också i ett 384-brunnars format .
  • Bedöm en hel gensignatur i ett enkelt experiment
  • Jämför resultaten med en referensstandard med den medföljande hPSC Scorecard™ Analysprogramvara
  • Identifiera linjer med potential för trilineagedifferentiering
  • Utvärdera induktiv differentiering specificerad till ett groddlager
  • Få tillgång till validerat innehåll för ökat förtroende för
    dina resultat . Bedöm en hel gensignatur i ett experiment
    TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel hjälper till att spara tid genom att erbjuda förpläterade analyser i ett stabilt och bekvämt nedtorkat format. Lägg bara till TaqMan™ Master Mix till ditt cDNA av intresse och överför till 96-brunnars plattan med en flerkanalspipett.
    Jämför resultat med en referensstandard
    TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panelen innehåller tillgång till proprietär molnbaserad analysmjukvara som låter dig visa och exportera grafer och resultattabeller, samt generera rapporter. Programvaran är kompatibel med sju Applied Biosystems™ qRT-PCR-system och är tillgänglig utan extra kostnad.
    Identifiera linjer med differentieringspotential för tre linjer
    Inkludera slumpmässigt differentierade embryoidkropps (EB) prover (differentierade i minst 7 dagar med standard EB-metoder) i din analys och avgör om dina linjer är partiska mot ett eller flera av de tre bakterielagren (endoderm, mesoderm, ektoderm).
    Utvärdera induktiv differentiering specificerad för ett bakterielager Panelen
    innehåller över tjugo markörer för vart och ett av de tre bakterielagren som har visat sig svara som förväntat på riktad differentiering i monolagerkultur. Utvärdera snabbt tidsförloppsdata, odlingsförhållanden och mediaformuleringar för ditt intressanta groddlager med denna enda panel.
    Få tillgång till validerat innehåll Panelinnehållet är baserat på publicerat arbete (Bock et
    al., Cell 144, 439 452, 2011) och validerades mot flera –mänskliga ES- och iPS-linjer.
    Vad du får
    hPSC TaqMan™ Scorecard™ Panel 2 x 96w FAST inkluderar:
  • Två 96-brunnars plattor på 94 TaqMan™ Genuttrycksanalyser
  • Två optiska plåtskydd
  • Två 1 ml injektionsflaskor TaqMan™ Snabb avancerad mastermix
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring •Två 96-brunnars plattor som var och en innehåller 96-analyspanelen (rumstemperatur)
    • Två optiska lock (förvaring i rumstemperatur)
    • Två 1 ml injektionsflaskor med TaqMan™ Fast Advanced Master Mix (tinad för frakt, FRYS INTE ÅTER, förvara vid 2 8 –°C)
    Detektionsmetod Primer-probe
    Form Torkade ner
    Formatera 96-brunnsplatta
    Reaktionshastighet Snabb
    För användning med (utrustning) QuantStudio™ 12k Flex, StepOnePlus™ , Snabbläge, ViiA™ 7 System
    Produktlinje TaqMan
    Kvantitet 2 x 96-brunnars plattor
    Forskningskategori Stamcellsforskning
    Art Människa
    För användning med (applikation) Stamcellsanalys
    Antal reaktioner 96 Reaktioner