Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel, snabb 96-brunn
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De Applied Biosystems™ TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel 2 x 96w FAST möjliggör verifiering av pluripotens och bestämning av härstamningsbias för både ES- och iPS-cellinjer. Var och en av de två 96-brunnars plattorna innehåller 94 fördefinierade TaqMan™ Genuttrycksanalyser (inklusive endogena kontroller) torkade ner i brunnarna. Mastermix ingår inte i denna panel. För ett kit som kombinerar panelen med mastermix, se TaqMan™ hPSC Scorecard™ Kit 2 x 96w FAST . Den här produkten finns också i ett 384-brunnars format .
Bedöm en hel gensignatur i ett enkelt experiment
Jämför resultaten med en referensstandard med den medföljande hPSC Scorecard™ Analysprogramvara
Identifiera linjer med potential för trilineagedifferentiering
Utvärdera induktiv differentiering specificerad till ett groddlager
Få tillgång till validerat innehåll för ökat förtroende för
dina resultat . Bedöm en hel gensignatur i ett experiment
TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel hjälper till att spara tid genom att erbjuda förpläterade analyser i ett stabilt och bekvämt nedtorkat format. Lägg bara till TaqMan™ Master Mix till ditt cDNA av intresse och överför till 96-brunnars plattan med en flerkanalspipett.
Jämför resultat med en referensstandard
TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panelen innehåller tillgång till proprietär molnbaserad analysmjukvara som låter dig visa och exportera grafer och resultattabeller, samt generera rapporter. Programvaran är kompatibel med sju Applied Biosystems™ qRT-PCR-system och är tillgänglig utan extra kostnad.
Identifiera linjer med differentieringspotential för tre linjer
Inkludera slumpmässigt differentierade embryoidkropps (EB) prover (differentierade i minst 7 dagar med standard EB-metoder) i din analys och avgör om dina linjer är partiska mot ett eller flera av de tre bakterielagren (endoderm, mesoderm, ektoderm).
Utvärdera induktiv differentiering specificerad för ett bakterielager Panelen
innehåller över tjugo markörer för vart och ett av de tre bakterielagren som har visat sig svara som förväntat på riktad differentiering i monolagerkultur. Utvärdera snabbt tidsförloppsdata, odlingsförhållanden och mediaformuleringar för ditt intressanta groddlager med denna enda panel.
Få tillgång till validerat innehåll Panelinnehållet är baserat på publicerat arbete (Bock et
al., Cell 144, 439 452, 2011) och validerades mot flera –mänskliga ES- och iPS-linjer.
Vad du får
hPSC TaqMan™ Scorecard™ Panel 2 x 96w FAST inkluderar:
Två 96-brunnars plattor på 94 TaqMan™ Genuttrycksanalyser
Två optiska plåtskydd
dina resultat . Bedöm en hel gensignatur i ett experiment
TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel hjälper till att spara tid genom att erbjuda förpläterade analyser i ett stabilt och bekvämt nedtorkat format. Lägg bara till TaqMan™ Master Mix till ditt cDNA av intresse och överför till 96-brunnars plattan med en flerkanalspipett.
Jämför resultat med en referensstandard
TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panelen innehåller tillgång till proprietär molnbaserad analysmjukvara som låter dig visa och exportera grafer och resultattabeller, samt generera rapporter. Programvaran är kompatibel med sju Applied Biosystems™ qRT-PCR-system och är tillgänglig utan extra kostnad.
Identifiera linjer med differentieringspotential för tre linjer
Inkludera slumpmässigt differentierade embryoidkropps (EB) prover (differentierade i minst 7 dagar med standard EB-metoder) i din analys och avgör om dina linjer är partiska mot ett eller flera av de tre bakterielagren (endoderm, mesoderm, ektoderm).
Utvärdera induktiv differentiering specificerad för ett bakterielager Panelen
innehåller över tjugo markörer för vart och ett av de tre bakterielagren som har visat sig svara som förväntat på riktad differentiering i monolagerkultur. Utvärdera snabbt tidsförloppsdata, odlingsförhållanden och mediaformuleringar för ditt intressanta groddlager med denna enda panel.
Få tillgång till validerat innehåll Panelinnehållet är baserat på publicerat arbete (Bock et
al., Cell 144, 439 452, 2011) och validerades mot flera –mänskliga ES- och iPS-linjer.
Vad du får
hPSC TaqMan™ Scorecard™ Panel 2 x 96w FAST inkluderar:
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Panel |
| Formatera | 96-matrisplatta |
| Art | Människa |
| Innehåll och lagring | Innehåll: Två 96-brunnars plattor som vardera innehåller 96-analyspanelen och två optiska lock Förvaras i rumstemperatur. |
| Detektionsmetod | Primer-Probe Detektion |
| Form | Torkade ner |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ 12k Flex, StepOne™ , Snabbläge, ViiA™ 7 System |
| Inkluderar | 2 x 96-brunnars platta |
| Produktlinje | TaqMan |
| Kvantitet | 2 x 96-brunnars plattor |
| Visa mer |