Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™Bacillus anthracis Detection Kit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Applied Biosystems™ TaqMan™ Bacillus anthracis Detection Kit använder polymeraskedjereaktionen (PCR) för att amplifiera en unik mikroorganismspecifik DNA-målsekvens och en TaqMan™ sond för att detektera den amplifierade sekvensen. De TaqMan™ Bacillus anthracis Detection Kit tillhandahåller en enkel, pålitlig och snabb procedur som använder polymeraskedjereaktionen (PCR) för att amplifiera en målsekvens som är unik för Bacillus anthracis
Minska provhanteringen med en 3-stegsprocess som använder ett enda, slutet rörformat under PCR-steget.
Högkänslig TaqMan™ Realtids PCR-system möjliggör en dramatisk minskning av tiden som krävs för föranrikning jämfört med konventionella tekniker.
Effektivisera ditt arbetsflöde med ett standardprotokoll för flera organismer.
3 enkla steg
Detta kit har 3 enkla steg: berika prover, förbereda prover och köra prover. Odla den specifika patogenen från ett utvalt prov med ett standardanrikningsförfarande i anrikningssteget. I provberedningssteget isolerar DNA för PCR och förbered, blanda och pipettera reaktionerna. I det sista steget analyserar du ditt prov genom att köra en platta på ett av våra PCR-system i realtid.
En komplett lösning
Vi erbjuder ett komplett sortiment av TaqMan™ Pathogen Detection-kit baserade på universella analysförhållanden, vilket gör att du kan köra valfri kombination av dessa analyser tillsammans i samma provkörning. I kombination med våra PCR-system i realtid, TaqMan™ Bacillus anthracis Detection Kit erbjuder en helt integrerad lösning från en leverantör för att identifiera Bacillus anthracis
3 enkla steg
Detta kit har 3 enkla steg: berika prover, förbereda prover och köra prover. Odla den specifika patogenen från ett utvalt prov med ett standardanrikningsförfarande i anrikningssteget. I provberedningssteget isolerar DNA för PCR och förbered, blanda och pipettera reaktionerna. I det sista steget analyserar du ditt prov genom att köra en platta på ett av våra PCR-system i realtid.
En komplett lösning
Vi erbjuder ett komplett sortiment av TaqMan™ Pathogen Detection-kit baserade på universella analysförhållanden, vilket gör att du kan köra valfri kombination av dessa analyser tillsammans i samma provkörning. I kombination med våra PCR-system i realtid, TaqMan™ Bacillus anthracis Detection Kit erbjuder en helt integrerad lösning från en leverantör för att identifiera Bacillus anthracis
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 300 μL 10X Bacillus anthracis Target Assay pXO1 (förvaras vid -20 °C), 300 μL 10X Bacillus anthracis Target Assay pXO2 (förvaras vid -20 °C), 1 000μ L Negativ kontroll (förvaras vid 2 °C-8 °C), två rör 2X Fast PCR Master Mix 1 500μ L (förvaras vid 2 °C-8 °C). |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Sjukdom | Mjältbrand |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttyp | Realtids PCR-reagens |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Visa mer |