Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™Brucella spp Detection Kit
Produktkod. 10249534 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 rxn(s)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10249534 100 rxn(s) Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10249534 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4382423
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™Brucella spp. Detektionskit
Applied Biosystems™ TaqMan™ Brucella spp. Detection Kit använder polymeraskedjereaktionen (PCR) för att amplifiera en unik mikroorganismspecifik DNA-målsekvens och en TaqMan™ sond för att detektera den amplifierade sekvensen TaqMan™ Brucella spp. Detection Kit tillhandahåller en enkel, pålitlig och snabb procedur som använder polymeraskedjereaktionen (PCR) för att amplifiera en målsekvens som är unik för Brucella spp.
  • Minska provhanteringen med en 3-stegsprocess som använder ett enda, slutet rörformat under PCR-steget.
  • Högkänslig TaqMan™ Realtids PCR-system möjliggör en dramatisk minskning av tiden som krävs för föranrikning jämfört med konventionella tekniker.
  • Effektivisera ditt arbetsflöde med ett standardprotokoll för flera organismer.
    3 enkla steg
    Detta kit har 3 enkla steg: berika prover, förbereda prover och köra prover. Odla den specifika patogenen från ett utvalt prov med ett standardanrikningsförfarande i anrikningssteget. I provberedningssteget isolerar DNA för PCR och förbered, blanda och pipettera reaktionerna. I det sista steget analyserar du ditt prov genom att köra en platta på ett av våra PCR-system i realtid.
    En komplett lösning
    Vi erbjuder ett komplett sortiment av TaqMan™ Pathogen Detection-kit baserade på universella analysförhållanden, vilket gör att du kan köra valfri kombination av dessa analyser tillsammans i samma provkörning. I kombination med våra PCR-system i realtid, TaqMan™ Brucella spp. Detection Kit erbjuder en helt integrerad, enleverantörslösning för att identifiera Brucella spp.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring 300 μL 10X Brucella spp. analysblandning, 1 000μ L negativ kontroll, 2X snabb PCR mastermix 1 500μ L; –20/2 till 8 °C
    Beskrivning TaqMan™ Brucella spp Detection Kit, 100 rxns, Primer-Probe Detection Method, FAM™ Färgtyp, Brucella spp. Målorganismklass, Brucellossjukdom, målspecifik, för diagnostisk testning
    Detektionsmetod Primer-probe
    Etikett eller färgämne FAM
    Produkttyp TaqMan™ Brucella spp Detection Kit
    Kvantitet 100 rxn(s)
    För användning med (applikation) Patogendetektion
    Antal reaktioner 100 reaktioner
    Storlek (slutprodukt) 100 rxn(s)