Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™Francisella tularensis Detection Kit
Produktkod. 10734037 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 rxn(s)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10734037 100 rxn(s) Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10734037 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4382490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18370.00 SEK
    15875.46 SEK / Paket med 1
    Save 2494.54 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™Francisella tularensis Detection Kit
Applied Biosystems™ TaqMan™ Francisella tularensis Detection Kit använder polymeraskedjereaktionen (PCR) för att amplifiera en unik mikroorganismspecifik DNA-målsekvens och en TaqMan™ sond för att upptäcka den amplifierade sekvensen. TaqMan™ Francisella tularensis Detection Kit erbjuder en enkel, pålitlig och snabb progé som använder polymeraskedjan (PCR) för att förstärka en målsekvens unik för Francisella tularensis
  • Minska provhantering med en trestegsprocess som använder ett enda, slutet rörformat under PCR-steget.
  • Det mycket känsliga TaqMan™ realtids-PCR-systemet möjliggör en dramatisk minskning av den tid som krävs för föranrikning jämfört med konventionella tekniker.
  • Effektivisera ditt arbetsflöde med ett standardprotokoll för flera organismer.
3 enkla steg
  • Detta kit har tre enkla steg: berika prover, förbereda prover och köra prover. Odla den specifika patogenen från ett valt prov med en standardanrikningsmetod i anrikningssteget. I provförberedelsesteget isoleras DNA:t för PCR och reaktionerna förbereds, blandas och pipetteras. I det sista steget analyserar du ditt prov genom att köra en platta på ett av våra realtids-PCR-system.
En komplett lösning
  • Vi erbjuder ett komplett sortiment av TaqMan™ patogendetektionskit baserade på universella analysförhållanden, vilket gör det möjligt för dig att köra valfri kombination av dessa analyser tillsammans i samma provkörning. I kombination med våra realtids-PCR-system TaqMan™ erbjuder Francisella tularensis Detection Kit en fullt integrerad, en-leverantörslösning för att identifiera Francisella tularensis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 300 μL 10X Francisella tularensis målanalys tul4, 300 μL 10X francisella tularensis målanalys fopA, 1 000μ L negativ kontroll, två rör 2X snabb PCR master mix 1 500μ L; –20/2 till 8 °C
Beskrivning TaqMan™ Francisella Tularensis Detection Kit, 100 rxns, Primer-Probe Detection Method, FAM™ Färgtyp, F. Tularensis målorganismklass, tularemisjukdom, målspecifik, för diagnostisk testning
Detektionsmetod Primer-probe
Etikett eller färgämne FAM
Produkttyp TaqMan™ Francisella Tularensis Detection Kit
Kvantitet 100 rxn(s)
Mål Bakterier
För användning med (applikation) Patogendetektion
Antal reaktioner 100 reaktioner
Storlek (slutprodukt) 100 rxn(s)