Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™Yersinia pestis Detection Kit
Produktkod. 10321135 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10321135 100 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10321135 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4382488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16925.00 SEK
    15862.92 SEK / Paket med 1
    Save 1062.08 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™Yersinia pestis Detection Kit
Applied Biosystems™ TaqMan™ Yersinia pestis Detection Kit använder polymeraskedjereaktionen (PCR) för att amplifiera en unik mikroorganismspecifik DNA-målsekvens och en TaqMan™ sond för att detektera den amplifierade sekvensen. De TaqMan™ Yersinia pestis Detection Kit tillhandahåller en enkel, pålitlig och snabb procedur som använder polymeraskedjereaktionen (PCR) för att amplifiera en målsekvens som är unik för Yersinia pestis
  • Minska provhanteringen med en 3-stegsprocess som använder ett enda, slutet rörformat under PCR-steget.
  • Högkänslig TaqMan™ Realtids PCR-system möjliggör en dramatisk minskning av tiden som krävs för föranrikning jämfört med konventionella tekniker.
  • Effektivisera ditt arbetsflöde med ett standardprotokoll för flera organismer.
    3 enkla steg
    Detta kit har 3 enkla steg: berika prover, förbereda prover och köra prover. Odla den specifika patogenen från ett utvalt prov med ett standardanrikningsförfarande i anrikningssteget. I provberedningssteget isolerar DNA för PCR och förbered, blanda och pipettera reaktionerna. I det sista steget analyserar du ditt prov genom att köra en platta på ett av våra PCR-system i realtid.
    En komplett lösning
    Vi erbjuder ett komplett sortiment av TaqMan™ Pathogen Detection-kit baserade på universella analysförhållanden, vilket gör att du kan köra valfri kombination av dessa analyser tillsammans i samma provkörning. I kombination med våra PCR-system i realtid, TaqMan™ Yersinia pestis Detection Kit erbjuder en helt integrerad lösning från en leverantör för att identifiera Yersinia pestis.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kvantitet 100 reaktioner
    För användning med (applikation) Realtids PCR
    Reaktionshastighet Snabb