Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Mikrob- eller ABR-analys
Produktkod. 17275996 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
360μ L
Produktkod. Kvantitet
17275996 360μ L
1 options
Produktkod. 17275996 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A50133
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
Applied Biosystems TaqMan Mikrobdetektering och TaqMan Antibiotikaresistensanalyser används för kvantitativ PCR-detektion i realtid av mikrobiella arter och antibiotikaresistensgener.
Applied Biosystems TaqMan Mikrobedetektion och TaqMan antibiotikaresistenstester består av ett par omärkta PCR-primers och en TaqMan sond med en färgetikett (FAM) i femte′ änden och en mindre spårbindare (MGB) samt en icke-fluorescerande släckare (NFQ) i tredje′ änden.
Funktioner hos TaqMan mikrobdetektion och TaqMan antibiotikaresistenstester inkluderar:
  • Lätt att använda, —bara tillsätt DNA och master mix och kör qPCR—utan smältkurvor krävs
  • Specifika—TaqMan-analyser använder proprietära MGB-innehållande prober som kan vara upp till 15 baser kortare än icke-MGB-prober, vilket förbättrar analysens specificitet
  • Känsliga—TaqMan-analyser är idealiska för att mäta mikrobiella mål med låg förekomst.
  • Exakt—identifiering av mikrobiella mål med hög kvantitativ noggrannhet
  • Omfattande innehåll—: över 600 fördesignade mikrobdetektionstester och mer än 130 förutbestämda antibiotikaresistenstester tillgängliga
  • TaqMan-analyser av guldstandard TaqMan qPCR-kemi—bygger på Thermo Fisher Scientifics bioinformatikanalysdesignpipeline för att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för närbesläktade mikrobiella arter och subtyper
  • Snabbleveranstester—skickades på så lite som 12 –dagar (se nedan)
Ungefärlig skeppstid
  • Inventerat: 12 –dagar i Nordamerika*
  • Tillverkad på beställning: 4 –dagar i Nordamerika
Alla våra fördesignade TaqMan genuttrycksanalyser omfattas av TaqMan Assays qPCR-garantin. **
*Våra mest populära tester finns i Nordamerika för leverans över natten där det är möjligt. Om ett test är slut i lager kan det ta ytterligare 3 ––5 arbetsdagar att leverera.
* *Med förbehåll för villkoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 360μ L