Beskrivning
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA Assays quantitate miRNAs with the specificity and sensitivity of TaqMan Assay chemistry. A simple, two-step protocol requires only reverse transcription with an miRNA-specific primer, followed by real-time PCR with TaqMan probes.
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA-analyser kvantifierar miRNA med specificiteten och känsligheten för TaqMan Analyskemi. Ett enkelt tvåstegsprotokoll kräver endast omvänd transkription med en miRNA-specifik primer, följt av realtids-PCR med TaqMan sonder. TaqMan MicroRNA-analyser är:
• Mycket specifik —kvantifiera endast mogna miRNA, inte prekursorer
•Känsliga —bevara begränsade prover, kräver –endast 1 10 nanogram totalt RNA eller motsvarande
•Snabb, enkel och skalbar —kvantitativ RT-PCR-analys i två steg ger högkvalitativa resultat på
mindre än tre timmar. TaqMan MicroRNA Assay-katalogen hålls uppdaterad med Sanger-databasen för att ge omfattande täckning med den senaste annoteringen.
Tillgänglighet och storlekar
Beställningsbestämda analyser finns i fyra olika storlekar och skickas vanligtvis inom två veckor. Inventerade analyser är färdigförpackade i liten storlek och är redo att skickas. Inventerade analyser kan köpas i större storlekar genom att beställa dem som Made to Order.
Art
TaqMan MicroRNA-analyser finns tillgängliga för en rad arter inklusive människa, mus, råtta, Drosophila, C. elegans och Arabidopsis. Vi kommer att fortsätta att öka antalet miRNA-analyser för dessa arter i linje med Sanger miRBase-registret.
Analyskomponenter
TaqMan MicroRNA-analyser levereras i två rör: en som innehåller RT-primern, den andra innehåller den specifika förformulerade TaqMan Analys (TaqMan sond och PCR-primeruppsättning).
Förformulerad analys
• Framåt primer: 1500 nM
• Omvänd primer: 700 nM
• FAM-MGB-sond: 200 nM
• RT-sekvenser: 50 nM
TaqMan valguide för miRNA-analys
TaqMan Beskrivning av mikroRNA-
analyser : TaqMan MicroRNA-analyser använder en ny målspecifik stamloopprimer –under cDNA-syntes för att producera en mall för PCR RT-kemi i
realtid: miRNA-specifik RT-
genomströmning: Bäst för 1 –10 mål
Täckning: 205 arter tillgängliga, täckning för miRBase v.21
TaqMan Avancerade miRNA-analyser
Beskrivning: TaqMan Avancerade miRNA-analyser använder ett universellt RT-steg för ett strömlinjeformat arbetsflöde och ett universellt miR-Amp-steg för att möjliggöra mycket känslig detektion genom PCR RT-kemi
i realtid: Universal RT-
genomströmning: Bäst för> 10
måltäckning: Alla miRNA för människor, mus och råttor; täckning för miRBase v.24
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •1 rör som innehåller RT-primer i koncentrationen 5X (storlekar XS och S), 20X (storlek M) eller 60X (storlekar L) • 1 rör innehållande en 20X (XS, S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers). Förvara vid -15 till -25 °C. |
| Beskrivning | L (2900 RT/2900 PCR-reaktioner), gjord på beställning |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| För användning med (utrustning) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttyp | MikroRNA-analys |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- TaqMan MicroRNA Assay
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Formamide