Läs mer
TaqMan™ TaqMan™ MicroRNA Reverse Transcription Kit
Produktkod. 10146854 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Tillräckligt för:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillräckligt för Förpackningsstorlek
10146854 200 reaktioner 200 reaktioner
10268364 1000 reaktioner 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10146854 Leverantör TaqMan™ Leverantörsnummer 4366596
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ger de nödvändiga komponenterna för 200 reaktioner med optimal prestanda i TaqMan™ MikroRNA-analyser.
Ett mycket specifikt kit som endast kvantifierar mogna miRNA, inte prekursorer. Ett känsligt kit som bevarar begränsade prover och kräver endast 1 till 10 nanogram totalt RNA. Det är snabb, enkel och skalbar 2-stegs kvantitativ RT-PCR-analys som ger högkvalitativa resultat på mindre än tre timmar.
Komponenter i detta kit används med RT-primern som medföljer TaqMan™ MicroRNA-analys för att omvandla miRNA till cDNA.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10X
Innehåll och lagring Innehåller 10X RT-buffert, dNTP-blandning m/dTTp (100M totalt), RNas-hämmare (20U/μ L), och MultiScribe™ RT-enzym (50U/μ L) för 200 reaktioner. Förvara vid -15 till -25 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 2-stegs RT-qPCR
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Produktlinje TaqMan
Produkttyp MicroRNA Reverse Transcription Kit
Kvantitet 200 reaktioner
Omvänt transkriptas MultiScribe™
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 200 reaktioner
För användning med (applikation) miRNA-analys
Trohet (mot Taq) 10 X
Slutlig produkttyp cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Provtyp RNA
Storlek (slutprodukt) 200 bp eller mindre