Läs mer
Beschreibung
Ett mycket specifikt kit som endast kvantifierar mogna miRNA, inte prekursorer. Ett känsligt kit som bevarar begränsade prover och kräver endast 1 till 10 nanogram totalt RNA. Det är snabb, enkel och skalbar 2-stegs kvantitativ RT-PCR-analys som ger högkvalitativa resultat på mindre än tre timmar.
Komponenter i detta kit används med RT-primern som medföljer TaqMan™ MicroRNA-analys för att omvandla miRNA till cDNA.
Bestellinformation
Leveransvillkor: Torr is
Spezifikation
Spezifikation
| Koncentration | 10X |
| Innehåll och lagring | Innehåller 10X RT-buffert, dNTP-blandning m/dTTp (100 mM totalt), RNas-hämmare (20 U/μ L), och MultiScribe™ RT-enzym (50 U/μ L) för 1000 reaktioner. Förvara vid -15 till -25 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | 2-stegs RT-qPCR |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttyp | MicroRNA Reverse Transcription Kit |
| Kvantitet | 1 000 reaktioner |
| Mehr anzeigen |