Läs mer
TaqMan™ TaqMan™ MicroRNA Reverse Transcription Kit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Ett mycket specifikt kit som endast kvantifierar mogna miRNA, inte prekursorer. Ett känsligt kit som bevarar begränsade prover och kräver endast 1 till 10 nanogram totalt RNA. Det är snabb, enkel och skalbar 2-stegs kvantitativ RT-PCR-analys som ger högkvalitativa resultat på mindre än tre timmar.
Komponenter i detta kit används med RT-primern som medföljer TaqMan™ MicroRNA-analys för att omvandla miRNA till cDNA.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10X |
| Innehåll och lagring | Innehåller 10X RT-buffert, dNTP-blandning m/dTTp (100M totalt), RNas-hämmare (20U/μ L), och MultiScribe™ RT-enzym (50U/μ L) för 200 reaktioner. Förvara vid -15 till -25 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | 2-stegs RT-qPCR |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| För användning med (utrustning) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttyp | MicroRNA Reverse Transcription Kit |
| Visa mer |