Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit - Human Panel A
Produktkod. 13433119 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
40 förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13433119 40 förberedelser Varje
1 options
Produktkod. 13433119 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4473087
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit - Human Panel A
Använd TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit för att rena högkvalitativt miRNA från blodrelaterade eller andra svåra provtyper utan farliga kemikalier.
  • Enkelt och snabbt arbetsflöde med oligonukleotidkonjugerad Dynal™ magnetiska pärlor
  • Litet exempel på input: typiska volymer sträcker sig μfrån 10 L för blodprover till μ50 L för serum- och plasmaprover
  • RT-PCR-hämmare som vanligtvis finns i blodrelaterade prover tvättas lätt bort
  • Inget behov av farliga kemikalier som fenol, kloroform, Trizol™ reagens eller guanidin
    isotiocyanat Enkel och snabb miRNA-rening
    De TaqMan™ miRNA ABC (anti-miRNA bead capture) reningskit innehåller buffertar och magnetiska pärlor för enkelrörsisolering av specifik mikroRNA (miRNA) från små input av alla mänskliga provtyper, inklusive blod, serum, plasma, FFPE-prover, fasta vävnader, odlade celler och saliv på 75 minuter (se arbetsflöde, figur 1).
    Human Panel A och Human Panel B
    De TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit erbjuds i två konfigurationer: Human Panel A och Human Panel B . Pärlorna i varje kit är superparamagnetiska Dynabeads™ kovalent bunden till en unik uppsättning av 377 anti-miRNA-oligonukleotider för varje panel som motsvarar analyserna i TaqMan™ Array Human MicroRNA A- och B-kort. MiRNA-isoleringsprocessen bygger på hybridisering av miRNA till motsvarande anti-miRNA-oligonukleotider som är fästa vid pärlorna. Kompletta listor över miRNA isolerade av panelerna kan hittas i TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit-protokoll (nedan).
    miRNA analys
    De miRNA som isolerades med hjälp av TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit är redo för omvandling till cDNA och nedströmsanalys genom kvantitativ PCR med antingen enstaka rör (individuellt) TaqMan™ mikroRNA-analyser eller TaqMan™ Array Human microRNA A- och B-kort . Figur 2 ger exempel på data som kan erhållas från miRNA isolerat från olika provtyper med hjälp av TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit.
    Endast för forskning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
    Beskrivning TaqMan™ Human Panel A miRNA ABC Purification Kit, 40 förberedelser, vätska, magnetisk pärlisoleringsteknik, mänskliga arter, Dynabeads™ System, blod, celler, FFPE och fasta prover, flytande prover, mikro-RNA slutprodukt, 75 min reningstid, 2 till 8 C °lagring
    Buffert Lysisbuffert, ABC-buffert, Tvättbuffert 1 och 2, Elueringsbuffert
    Isoleringsteknik Magnetisk pärla
    Art Människa
    Provtyp Blod, Celler, Cellkulturer, FFPE och fasta prover, Flytande prover (t.ex. serum), Plasma, Saliv, Serum, Vävnad, Vävnad (FFPE), Urin, Helblod (specifikt)
    Slutlig produkttyp mikro-RNA
    För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), mikroRNA-analys, RNA-extraktion, miRNA och icke-kodande RNA-analys, DNA- och RNA-rening och analys, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, miRNA och icke-kodande RNA-analys, miRNA-isolering
    Inkluderar Lysbuffert, ABC-buffert, tvättbuffert 1, tvättbuffert 2, elueringsbuffert, 1,5 ml loBind-rör
    Förpackningstyp 1 vardera
    Produkttyp TaqMan™ Human Panel A miRNA ABC Purification Kit
    Kvantitet 40 förberedelser
    Temperatur (metrisk) 2 °C till 8 °C
    Form Vätska