Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit - Human Panel B
Handla allt Applied Biosystems ProdukterDescripción
Använd TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit för att rena högkvalitativt miRNA från blodrelaterade eller andra svåra provtyper utan farliga kemikalier.
Enkelt och snabbt arbetsflöde med oligonukleotidkonjugerad Dynal™ magnetiska pärlor
Litet exempel på input: typiska volymer sträcker sig μfrån 10 L för blodprover till μ50 L för serum- och plasmaprover
RT-PCR-hämmare som vanligtvis finns i blodrelaterade prover tvättas lätt bort
Inget behov av farliga kemikalier som fenol, kloroform, Trizol™ reagens eller guanidin
isotiocyanat Enkel och snabb miRNA-rening
De TaqMan™ miRNA ABC (anti-miRNA bead capture) reningskit innehåller buffertar och magnetiska pärlor för enkelrörsisolering av specifik mikroRNA (miRNA) från små input av alla mänskliga provtyper, inklusive blod, serum, plasma, FFPE-prover, fasta vävnader, odlade celler och saliv på 75 minuter (se arbetsflöde, figur 1).
Human Panel A och Human Panel B
De TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit erbjuds i två konfigurationer: Human Panel A och Human Panel B. Pärlorna i varje kit är superparamagnetiska Dynabeads™ kovalent bunden till en unik uppsättning av 377 anti-miRNA-oligonukleotider för varje panel som motsvarar analyserna i TaqMan™ Array Human MicroRNA A- och B-kort. MiRNA-isoleringsprocessen bygger på hybridisering av miRNA till motsvarande anti-miRNA-oligonukleotider som är fästa vid pärlorna. Kompletta listor över miRNA isolerade av panelerna kan hittas i TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit-protokoll (nedan).
miRNA analys
De miRNA som isolerades med hjälp av TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit är redo för omvandling till cDNA och nedströmsanalys genom kvantitativ PCR med antingen enstaka rör (individuellt) TaqMan™ mikroRNA-analyser eller TaqMan™ Array Human microRNA A- och B-kort . Figur 2 ger exempel på data som kan erhållas från miRNA isolerat från olika provtyper med hjälp av TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit.
Endast för forskning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
isotiocyanat Enkel och snabb miRNA-rening
De TaqMan™ miRNA ABC (anti-miRNA bead capture) reningskit innehåller buffertar och magnetiska pärlor för enkelrörsisolering av specifik mikroRNA (miRNA) från små input av alla mänskliga provtyper, inklusive blod, serum, plasma, FFPE-prover, fasta vävnader, odlade celler och saliv på 75 minuter (se arbetsflöde, figur 1).
Human Panel A och Human Panel B
De TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit erbjuds i två konfigurationer: Human Panel A och Human Panel B. Pärlorna i varje kit är superparamagnetiska Dynabeads™ kovalent bunden till en unik uppsättning av 377 anti-miRNA-oligonukleotider för varje panel som motsvarar analyserna i TaqMan™ Array Human MicroRNA A- och B-kort. MiRNA-isoleringsprocessen bygger på hybridisering av miRNA till motsvarande anti-miRNA-oligonukleotider som är fästa vid pärlorna. Kompletta listor över miRNA isolerade av panelerna kan hittas i TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit-protokoll (nedan).
miRNA analys
De miRNA som isolerades med hjälp av TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit är redo för omvandling till cDNA och nedströmsanalys genom kvantitativ PCR med antingen enstaka rör (individuellt) TaqMan™ mikroRNA-analyser eller TaqMan™ Array Human microRNA A- och B-kort . Figur 2 ger exempel på data som kan erhållas från miRNA isolerat från olika provtyper med hjälp av TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit.
Endast för forskning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Especificaciones
Especificaciones
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | TaqMan™ Human Panel B miRNA ABC Purification Kit, 40 förberedelser, vätska, magnetisk pärlisoleringsteknik, mänskliga arter, Dynabeads™ System, blod, celler, FFPE och fasta prover, flytande prover Provtyp, mikro-RNA slutprodukt, 75 min reningstid, 2 till 8 C °lagring |
| Buffert | Lysisbuffert, ABC-buffert, Tvättbuffert 1 och 2, Elueringsbuffert |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Art | Människa |
| Provtyp | Blod, Celler, Cellkulturer, FFPE och fasta prover, Flytande prover (t.ex. serum), Plasma, Saliv, Serum, Vävnad, Vävnad (FFPE), Urin, Helblod (specifikt) |
| Slutlig produkttyp | mikro-RNA |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), mikroRNA-analys, RNA-extraktion, miRNA och icke-kodande RNA-analys, DNA- och RNA-rening och analys, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, miRNA och icke-kodande RNA-analys, miRNA-isolering |
| Inkluderar | Lysbuffert, ABC-buffert, tvättbuffert 1, tvättbuffert 2, elueringsbuffert, 1,5 ml loBind-rör |
| Förpackningstyp | 1 vardera |
| Mostrar más |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?