Beskrivning
TaqMan™ Mutationsdetektionsanalyser detekterar somatiska mutationer i gener som är associerade med cancer. Dessa analyser drivs av kompetitiv allelspecifik TaqMan™ PCR (castPCR™ ) teknik. Specifik och känslig, castPCR™ kan upptäcka sällsynt muterat DNA bland vildtyps-DNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | TaqMan™ Mutationsdetektionsanalyser, 150 L, μutformade för att hantera dessa begränsningar, samt tillhandahålla en metod för att noggrant kvantifiera procentandelen specifika cancermutationer i ett prov |
| Produkttyp | TaqMan™ Mutationsdetektionsanalyser |
| Kvantitet | 150 μL |