Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Mutationsdetektering IPC Reagenssats
Produktkod. 15511134 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15511134 500 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15511134 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4467538
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
En uppsättning valfria interna positiva kontrollreagenser som kan duplexas med vilken som helst TaqMan™ Mutationsdetektionsanalys för att ge ett positivt PCR-kontrollresultat.
De IPC reagenser kan skilja ett negativt resultat av ett mutationsmål från ett resultat av ett PCR-fel. De TaqMan™ Mutationsdetektering IPC Reagenssatsen är föroptimerad för användning med TaqMan™ Mutationsdetektionsanalyser. De IPC reagenser kan duplexas med vilken som helst TaqMan™ Mutationsdetektionsanalys och gDNA-prov, utan att äventyra reaktionseffektiviteten i analysens reaktionseffektivitet. Denna funktion gör det möjligt för mutationsdetektionsanalyserna att detektera låga kopior av muterat DNA i närvaro av en robust PCR-positiv signal från IPC reagenser.
De TaqMan™ Mutationsdetektering IPC Reagenskit innehåller: 50X Exogen IPC mall-DNA (μ200 1); syntetisk mall som innehåller det exogena, icke-humana DNA-målet för analysen; 10X Exogen IPC Blanda (1 ml); primer-begränsad TaqMan™ analys utformad för att amplifiera ett exogent, icke-humant DNA-mål [blandningen inkluderar två PCR-primers, TAMRA™ sond (VIC™ färgämnesmärkt)]
Instrumentkompatibilitet: TaqMan™ Mutationsdetektering IPC Reagenssatsen är kompatibel med Applied Biosystems™ ViiA™ 7, 7900HT, 7500, 7500 Snabb och StepOnePlus™ Realtids PCR-system.
Provtypskompatibilitet: Satsen kan användas med FFPE-prover, cellinjer och färskfrysta prover.
Kontrollmall: Icke-humant DNA
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10X
Innehåll och lagring Styrprimer-probuppsättning(ar)& Mall(ar)
Kontrollmall Icke-mänskligt DNA
Detektionsmetod Primer-probe
Form Fryst
GC-rik PCR-prestanda Låg
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Etikett eller färgämne TAMRA, VIC
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Mutation Detection Ipc Reagent Kit
Kvantitet 500 reaktioner
Frakt skick Torr is
Art Icke-mänsklig
Mål exogent, icke-humant DNA-mål
För användning med (applikation) Genotypsbestämning
Trohet (mot Taq) 10 X
Antal reaktioner 500 reaktioner
Provtyp FFPE& Fasta prover, celler, DNA
Volym 200μ L