Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Icke-kodande RNA-analys
Produktkod. 11620129 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
L (2900 reaktioner), gjord på beställning
M (750 reaktioner), gjord på beställning
S (360 reaktioner), gjord på beställning
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11620129 S (360 reaktioner), gjord på beställning Varje
11630129 M (750 reaktioner), gjord på beställning Varje
11650129 L (2900 reaktioner), gjord på beställning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11620129 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4426961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3840.00 SEK
    3263.65 SEK / Paket med 1
    Save 576.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en 20X (S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers).
Förvara vid -15 till -25 °C.
Koncentration 60 X
Detektionsmetod Primer-probe Detektion
Formatera Provrör
Antal reaktioner 360 reaktioner
PCR-metod qPCR
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Icke-kodande RNA-analys
Kvantitet S (360 reaktioner), gjord på beställning
Reaktionshastighet Snabb
Frakt skick Rumstemperatur
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TQMN NONCODING RNA ASSAY MTO S
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide