Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ Genotyping Master Mix
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- PCR-metod: qPCR
- Inbyggd Hot Start Primer-Sondkompatibilitet: TaqMan™
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Wet Ice
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Inkluderar TaqMan™ OpenArray™ Genotyping Master Mix, med AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP (Ultra Pure), dNTPs och optimerade mixkomponenter. Denna förpackning innehåller en 5 ml flaska, tillräckligt för 32 tallrikar. Förvara vid 2 –8 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Teknik | SNP genotypning (PCR-baserad i realtid) |
| För användning med (utrustning) | OpenArray™ |
| Genotypningsmål | Läkemedelsmetaboliserande enzymer, SNP (känd) |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Visa mer |