Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ Realtids PCR Master Mix
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- Varmstartskemi för att ge stabilitet vid rumstemperatur
- Optimerad för användning med TaqMan™ OpenArray™ genuttryckspaneler som ger reproducerbara, specifika och känsliga resultat
- För användning med OpenArray™ MicroRNA paneler, OpenArray™ genuttrycksvägpaneler och andra genuttryckstillämpningar på OpenArray™ formatera
- Färdig att använda utan ytterligare tillsatser krävs
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -5 till -30 °C fram till första användningen, sedan vid 2 –8 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Form | Vätska |
| Formatera | Provrör |
| PCR-metod | 2-stegs RT-qPCR |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Teknik | Fluorescensintensitet |
| För användning med (utrustning) | OpenArray™ |
| Produktlinje | OpenArray, TaqMan |
| Produkttyp | qPCR Master Mix |
| Visa mer |