Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ RT PCR, inventerat format 56 QuantStudio™ 12K Flex
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Designa din egen realtids PCR-platta, baserad på över 1,3 mil. TaqMan™ genuttrycksanalyser. Blanda sedan helt enkelt prov och masterblandning, ladda på plattan OpenArray™ , försegla, cykla och bilda. Det efterföljande arbetsflödet gör det möjligt för en person att validera eller screena upp till 576 prover på en dag.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5° till -30 °C). |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Format 56 |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| PCR-metod | qPCR |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ 12K Flex-system |
| Produktlinje | OpenArray, QuantStudio, TaqMan |
| Produkttyp | Realtids PCR-system |
| Kvantitet | 10-pack |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |