Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Master Mix (cDNA-pre-amplifiering för qPCR)
Produktkod. 15344674 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
200 reaktioner
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
15344674 200 reaktioner 200 reaktioner
10515405 40 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 15344674 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4488593
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
TaqMan™ PreAmp Master Mix förförstärker små mängder cDNA utan att införa amplifieringsbias till provet.
TaqMan™ PreAmp Master Mix låter dig: •Analysera mRNA från värdefulla prover som laserinfångningsmikrodissektioner, nålbiopsier och formalinfixerade paraffininbäddade vävnader (FFPE)• Sträck ut så lite som 1 ng cDNA till 200 realtids-PCR-reaktioner för genuttrycksanalys med TaqMan™ Genuttrycksanalyser• Analysera upp till 100 genuttrycksmål med minimal praktisk tid. Bevarar jämvikten mellan mål utan förförstärkning: Tidigare resulterade förförstärkningskit och -tekniker ofta i ojämn amplifiering av mål och felaktiga eller partiska data (vilket visas av låga korrelationskoefficienter mellan förförstärkta och oförstärkta prover). TaqMan™ PreAmp Master Mix amplifierar utan bias och ger extremt hög korrelation mellan amplifierat och oförstärkt cDNA. Enkelt arbetsflöde: Med TaqMan™ PreAmp Master Mix, förförstärkningsinställningen tar bara några minuter. Efter en engångspoolning av TaqMan™ analyser, föramplifieringsuppsättning (blandning av de poolade analyserna med cDNA-prov och TaqMan™ PreAmp Master Mix) tar bara ytterligare fem minuter. Att cykla tar 1,5 timme med en GeneAmp™ 9700 termocykler. Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller en 5 ml flaska med 2X mastermix.
Förvara vid –2 °8 C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Flaska
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Produktlinje TaqMan
Produkttyp PreAmp Master Mix
Kvantitet 200 reaktioner
Tillräckligt för 200 reaktioner
För användning med (applikation) Förförstärkning
Antal reaktioner 200 reaktioner
Provtyp cDNA
Volym 5 mL