Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Master Mix (cDNA-pre-amplifiering för qPCR)
Produktkod. p-4919403 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
200 reaktioner
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
Varje
Produktkod. 15344674
Brand: Applied Biosystems™ 4488593
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TaqMan™ PreAmp Master Mix förförstärker små mängder cDNA utan att införa amplifieringsbias till provet.
TaqMan™ PreAmp Master Mix låter dig: •Analysera mRNA från värdefulla prover som laserinfångningsmikrodissektioner, nålbiopsier och formalinfixerade paraffininbäddade vävnader (FFPE)• Sträck ut så lite som 1 ng cDNA till 200 realtids-PCR-reaktioner för genuttrycksanalys med TaqMan™ Genuttrycksanalyser• Analysera upp till 100 genuttrycksmål med minimal praktisk tid. Bevarar jämvikten mellan mål utan förförstärkning: Tidigare resulterade förförstärkningskit och -tekniker ofta i ojämn amplifiering av mål och felaktiga eller partiska data (vilket visas av låga korrelationskoefficienter mellan förförstärkta och oförstärkta prover). TaqMan™ PreAmp Master Mix amplifierar utan bias och ger extremt hög korrelation mellan amplifierat och oförstärkt cDNA. Enkelt arbetsflöde: Med TaqMan™ PreAmp Master Mix, förförstärkningsinställningen tar bara några minuter. Efter en engångspoolning av TaqMan™ analyser, föramplifieringsuppsättning (blandning av de poolade analyserna med cDNA-prov och TaqMan™ PreAmp Master Mix) tar bara ytterligare fem minuter. Att cykla tar 1,5 timme med en GeneAmp™ 9700 termocykler. Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller en 5 ml flaska med 2X mastermix.
Förvara vid –2 °8 C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Flaska
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Produktlinje TaqMan
Produkttyp PreAmp Master Mix
Kvantitet 200 reaktioner
Tillräckligt för 200 reaktioner
För användning med (applikation) Förförstärkning
Antal reaktioner 200 reaktioner
Provtyp cDNA
Volym 5 mL