Beskrivning
TaqMan Pri-miRNA Assays quantitate primary microRNA (pri-miRNA) transcripts, the most upstream RNA molecules in the microRNA biogenesis pathway. They are designed using our state-of-the-art bioinformatics pipeline, delivering gold-standard assay performance and data quality for pri-miRNA studies.
TaqMan Pri-miRNA-analyser kvantifierar primära mikroRNA-transkript (pri-miRNA), de mest uppströms belägna RNA-molekylerna i mikroRNA-biogenesvägen. De är designade med hjälp av vår toppmoderna bioinformatikpipeline, som levererar analysprestanda och datakvalitet av guldstandard för pri-miRNA-studier.
• Mycket specifik —kvantifiera miRNA-transkription från ett enda genomiskt lokus
•Snabb, enkel och skalbar —tvåstegs RT-qPCR ger resultat av hög kvalitet
•Ett nytt perspektiv —mäter miRNA-uttryck på gennivå
TaqMan Pri-miRNA-analyser tillämpar samma höga känslighet, överlägsna specificitet och breda linjära dynamiska område för vilka alla TaqMan genomiska analyser är kända för detektion av pri-miRNA-transkript. Som ett resultat av deras höga känslighet, TaqMan Pri-miRNA-analyser kräver så lite som 1 ng provinmatning för att kvantifiera uttryck från måttligt till högt uttrycks miRNA-loci.
Design och urval
Eftersom alla pri-miRNA-transkript inte har kartlagts, är dessa analyser utformade i närheten av varje stam-loop-sekvens som representeras i Sanger miRBase-sekvensförvaret. Detta säkerställer korrekt mätning av transkriptet av intresse. Varje allmänt tillgänglig stam-loop kan matchas till en TaqMan Pri-miRNA analys och TaqMan MicroRNA-analys, vilket gör att RNA-sekvenser som produceras i vardera änden av miRNA-mognadsvägen kan kvantifieras oberoende.
Förberedd analys (20X; 60X mix)
• 2 omärkta PCR-primrar (900 nM vardera slutlig 1X reaktionskoncentration)
• 1 FAM färgämnesmärkt TaqMan MGB sond (250 nM slutlig 1X reaktionskoncentration)
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 20X |
| Innehåll och lagring | 1 rör innehållande en 20X (S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers). Förvara vid -15 till -25 °C. |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttyp | Pri-miRNA analys |
| Kvantitet | S (360 reaktioner), gjord på beställning |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |