Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Proteinanalysbuffertkit
Produktkod. 12027799
Change view
Kvantitet:
4000-reaktioner
Förpackningsstorlek:
4000 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12027799 4000-reaktioner 4000 reaktioner
1 options
Produktkod. 12027799 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4448571
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
TaqMan™ Proteinanalysbuffertkit
TaqMan™ Protein Assays Buffer Kit innehåller buffertarna som krävs för att förbereda assayprober och använda dem i TaqMan proteinassays-experiment. Kitet innehåller utspädningsbuffertar och en lagringsbuffert, alla använda i kombination med TaqMan™ Protein Assays Oligo Probe Kit. 4448549)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kit, Assay Buffer
Detektionsmetod Primer-Probe Detektion
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOnePlus™ , Snabbläge
Innehåll och lagring TaqMan™ Protein Assays Buffer Kit innehåller de buffertar som krävs för att förbereda assayprober och används i kombination med TaqMan™ Protein Assays Oligo Probe Kit. 4448549)
Hot Start Nej
Etikett eller färgämne FAM
Provtyp Vävnad, celler
Frakt skick Torr is
Produktlinje TaqMan
För användning med (applikation) Proximity Ligation Assay
Kvantitet 4000-reaktioner