Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Proteinanalyser Core Reagents Base Kit
Produktkod. p-7076286 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11521306
Brand: Applied Biosystems™ 4405460
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ Proteinanalyser Core Reagents Base Kit
TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit innehåller de reagenser som krävs för att utföra ligerings- och PCR-amplifieringsstegen för TaqMan™ proteinuttrycksexperiment. Universal PCR-analysen innehåller optimerade koncentrationer av TaqMan™ sond- och oligonukleotidprimrar (framåt och bakåt) som är utformade för att amplifiera en region av den proteasbehandlade ligeringsprodukten för detektion på en Applied Biosystems PCR-system i realtid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, AB 7900 HT 384-brunnssystem, StepOne™ , Snabbläge, StepOnePlus™ , Snabbläge
Produktlinje TaqMan
För användning med (applikation) Proximity Ligation Assay
Innehåll och lagring De TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit innehåller:
DNA-ligas, 500X (1x 10μ L)
Ligasspädningsbuffert, 1X (2x 1,5 ml)
Ligeringsreaktionsbuffert, 20X (1x 0,7 ml)
Fosfatbuffrad koksaltlösning (PBS), 1X, pH 7,4 (1x 1 ml)
Proteas, 100X (1x 10μ L)
Universal PCR-analys, 20X (1x 120μ L)
Förvara alla komponenter vid -15 till -25 °C.
Detektionsmetod Primer-Probe Detektion
Etikett eller färgämne FAM
Produkttyp Reagenser för proteinuttryck
Kvantitet 100 reaktioner
Provtyp Celler
Antal reaktioner 100 reaktioner
Primer Probe-kompatibilitet TaqMan™
PCR-metod qPCR-proteinkvantifiering
Reaktionshastighet Snabb
Frakt skick Våt is
Målspecificitet Inte målspecifik