Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Ribosomala RNA-kontrollreagenser
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Applied Biosystems™ TaqMan™ Ribosomalt RNA-kontrollreagens är utformat för att detektera 18S-genen för ribosomalt RNA (rRNA). De TaqMan™ prob- och primersekvenser utformades enligt riktlinjer för snabb analysutveckling. De TaqMan™ prob- och primersekvenser är konserverade bland en mångfaldig grupp av eukaryoter inklusive människa, råtta, mus, Xenopus, Saccharomyces, Giardia och Arabidopsis. Ribosomala RNA-nivåer ger en endogen kontroll för PCR-kvantifieringsstudier.
Fördesignade primers och TaqMan™ prob eliminera analysdesign
Riktlinjer för snabb analysutveckling kan minimera optimeringstiden
Separata komponenter ger flexibilitet i analysuppsättningen.
Omfattande riktlinjer ingår
Applied Biosystems™ har utvecklat en omfattande uppsättning riktlinjer för att säkerställa framgång vid användning Applied Biosystems™ Realtids PCR-reagens och instrumentering. Dessa riktlinjer är enkla och lätta att följa. Många traditionella variabler, såsom magnesiumkloridkoncentration och själva termiska cyklingsprotokollet, har standardiserats, vilket kraftigt minskar analysens utvecklingstid.
Normalisering Inbyggd
Alla
Applied Biosystems™ Realtids-PCR-reagenskit innehåller en passiv intern referens för att normalisera icke-PCR-relaterade fluorescensfluktuationer. Normalisering med en passiv intern referens minimerar variabilitet från brunn till brunn som kan bero på en mängd olika orsaker, såsom pipeteringsfel och provavdunstning. Den passiva referensen är också väsentlig för korrekta resultat när flera prober (med olika reporterfärgämnen) kombineras i ett enda rör.
Anmärkningar om användning
av TaqMan™ Ribosomala RNA-kontrollreagenser kan användas med TaqMan™ Universal PCR Master Mix eller TaqMan™ PCR-kärnreagenser för polymeraskedjereaktion (PCR).
De TaqMan™ Ribosomala RNA-kontrollreagenser kan användas med TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix Reagens, TaqMan™ EZ RT-PCR kärnreagenser, eller TaqMan™ Guld RT-PCR-reagens för enstegs omvänd transkriptionspolymeraskedjereaktion (RT-PCR).
Meddelande till köparen
Licensfriskrivning: De TaqMan™ Ribosomala RNA-kontrollreagenser är optimerade för användning i polymeraskedjereaktionen (PCR) som omfattas av patent som ägs av Roche Molekylära system, Inc. och F. Hoffmann-La Roche Ltd. Ingen licens under dessa patent att använda PCR-processen förmedlas uttryckligen eller underförstått till köparen genom köp av dessa produkter. En licens att använda PCR-processen för vissa forsknings- och utvecklingsaktiviteter åtföljer köpet av vissa Applied Biosystems™ reagenser när de används tillsammans med en auktoriserad termocykler, eller är tillgänglig från Applied Biosystems™ . Ytterligare information om att köpa licenser för att utöva PCR-processen kan erhållas genom att kontakta licensieringsdirektören på Applied Biosystems™ , 850 Lincoln Center Dr., Foster City, Kalifornien 94404 eller Roche Molekylärt system, Inc. , 1145 Atlantic Avenue, Alameda, Kalifornien 94501.
TaqMan™ sonder omfattas av US Patent 5 723 591 och utländska motsvarigheter och patentsökta som ägs av Applied Biosystems™ , och kan omfattas av amerikanska patent 5 801 155 och 6 084 102 och utländska motsvarigheter licensierade till Applied Biosystems™ .
Obs: Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation. Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Omfattande riktlinjer ingår
Applied Biosystems™ har utvecklat en omfattande uppsättning riktlinjer för att säkerställa framgång vid användning Applied Biosystems™ Realtids PCR-reagens och instrumentering. Dessa riktlinjer är enkla och lätta att följa. Många traditionella variabler, såsom magnesiumkloridkoncentration och själva termiska cyklingsprotokollet, har standardiserats, vilket kraftigt minskar analysens utvecklingstid.
Normalisering Inbyggd
Alla
Applied Biosystems™ Realtids-PCR-reagenskit innehåller en passiv intern referens för att normalisera icke-PCR-relaterade fluorescensfluktuationer. Normalisering med en passiv intern referens minimerar variabilitet från brunn till brunn som kan bero på en mängd olika orsaker, såsom pipeteringsfel och provavdunstning. Den passiva referensen är också väsentlig för korrekta resultat när flera prober (med olika reporterfärgämnen) kombineras i ett enda rör.
Anmärkningar om användning
av TaqMan™ Ribosomala RNA-kontrollreagenser kan användas med TaqMan™ Universal PCR Master Mix eller TaqMan™ PCR-kärnreagenser för polymeraskedjereaktion (PCR).
De TaqMan™ Ribosomala RNA-kontrollreagenser kan användas med TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix Reagens, TaqMan™ EZ RT-PCR kärnreagenser, eller TaqMan™ Guld RT-PCR-reagens för enstegs omvänd transkriptionspolymeraskedjereaktion (RT-PCR).
Meddelande till köparen
Licensfriskrivning: De TaqMan™ Ribosomala RNA-kontrollreagenser är optimerade för användning i polymeraskedjereaktionen (PCR) som omfattas av patent som ägs av Roche Molekylära system, Inc. och F. Hoffmann-La Roche Ltd. Ingen licens under dessa patent att använda PCR-processen förmedlas uttryckligen eller underförstått till köparen genom köp av dessa produkter. En licens att använda PCR-processen för vissa forsknings- och utvecklingsaktiviteter åtföljer köpet av vissa Applied Biosystems™ reagenser när de används tillsammans med en auktoriserad termocykler, eller är tillgänglig från Applied Biosystems™ . Ytterligare information om att köpa licenser för att utöva PCR-processen kan erhållas genom att kontakta licensieringsdirektören på Applied Biosystems™ , 850 Lincoln Center Dr., Foster City, Kalifornien 94404 eller Roche Molekylärt system, Inc. , 1145 Atlantic Avenue, Alameda, Kalifornien 94501.
TaqMan™ sonder omfattas av US Patent 5 723 591 och utländska motsvarigheter och patentsökta som ägs av Applied Biosystems™ , och kan omfattas av amerikanska patent 5 801 155 och 6 084 102 och utländska motsvarigheter licensierade till Applied Biosystems™ .
Obs: Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation. Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Styrprimer-probuppsättning(ar)& Mall(ar) |
| Kontrollmall | Humant kontroll-RNA |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Gensymbol | 18S |
| Modifiering av intern sond | TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5') |
| Etikett eller färgämne | VIC |
| Produktlinje | TaqMan |
| Visa mer |