Learn More
TaqMan™, RNA-to-CT™ TaqMan™ RNA-till- CT1-Step Utrustning
Code produit 10045714 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Antal reaktioner:
200 reaktioner
2000 reaktioner
40 reaktioner
Conditionnement:
1 uppsättning
200 reaktioner
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Antal reaktioner unitSize
10045714 2000 reaktioner 1 uppsättning
10158014 40 reaktioner Varje
10734807 200 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Code produit 10045714 Fournisseur TaqMan™, RNA-to-CT™ Code fournisseur 4392656
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Levererar konsekvent RNA-målkvantifiering för en mängd olika analyser och är validerad med Applied Biosystems™ omfattande bibliotek av TaqMan™ Genuttrycksanalyser.
De TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step Kit rekommenderas för en mängd olika applikationer inklusive allmänna genuttrycksstudier, upptäckt av biomarkörer och mikroarrayvalidering.
  • Noggrann över ett brett dynamiskt område för pålitlig prestanda
  • Hög känslighet, möjliggör upptäckt av lågt antal kopior och exakt kvantifiering
  • Validerad med TaqMan™ Genuttrycksanalyser för enkel experimentell installation
  • Konsekvent prestanda med en mängd olika mål, inklusive AT-rika, GC-rika och långa sekvenser
  • Färre pipetteringssteg innebär mindre praktisk tid och mindre risk för fel
Effektivitet över ett brett spektrum av ingångskoncentrationer
  • Maximal flexibilitet i RNA-mall-inmatningskvantitet kräver optimal PCR-effektivitet i realtid över ett brett spektrum av mallkvantiteter
  • Resultatet är jämförbart med det TaqMan™ RNA-to-CT™ 2-Step Kit, och är en betydande förbättring av dynamiskt omfång och känslighet jämfört med TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix-reagenser.
Hög känslighet vid låg målkoncentration
  • Känsligheten av TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step Kitet validerades med hjälp av en syntetisk RNA-mall för vilken kopians nummer är exakt känt
  • Betydande provtagningsfel uppstår när man mäter låga kvantiteter av mål, så statistisk analys krävs för korrekt utvärdering med flera replikat
  • Statistisk analys indikerar hög tillförlitlighet för provkvantifiering baserat på ett T-test, överensstämmande med så få som 10 kopior av målet.
Informations sur la commande
Leveransvillkor: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Innehåll och lagring Tillräckligt för 2000 reaktioner vid 50μ L reaktionsvolym. Inkluderar:
• 10 x 5 mL rör med 2X mastermix innehållande AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP, dNTPs (inklusive dUTP), Passive Reference 1 och optimerade buffertkomponenter. Förvara vid -15 till -25 °C.
•10 x 250μ L-rör med 40X RT enzymblandning innehållande ArrayScript™ UPP Bakåt Transcriptase RNase-inhibitor. Butik vid -15° till -°30 C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod Primer-probe
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Tillämpat Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje RNA-till- CT , TaqMan
Produkttyp One-Step RT-PCR-kit
Renhet eller kvalitetsklass UPP (Ultra Pure)
Kvantitet 2,000 reactions
Omvänt transkriptas ArrayScript™ UPP
Tillräckligt för 2000 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Provtyp RNA
Afficher plus Afficher moins
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.