Läs mer
TaqMan™, RNA-to-CT™ TaqMan™ RNA-till- CT™1-Step Utrustning
Produktkod. 10158014 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
200 reaktioner
2000 reaktioner
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
200 reaktioner
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10158014 40 reaktioner Varje
10734807 200 reaktioner 200 reaktioner
10045714 2000 reaktioner 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10158014 Leverantör TaqMan™, RNA-to-CT™ Leverantörsnummer 4392653
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Levererar konsekvent RNA-målkvantifiering för en mängd olika analyser och är validerad med Applied Biosystems™ omfattande bibliotek av TaqMan™ Genuttrycksanalyser.
De TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step Kit rekommenderas för en mängd olika applikationer inklusive allmänna genuttrycksstudier, upptäckt av biomarkörer och mikroarrayvalidering.
  • Noggrann över ett brett dynamiskt område för pålitlig prestanda
  • Hög känslighet, möjliggör upptäckt av lågt antal kopior och exakt kvantifiering
  • Validerad med TaqMan™ Genuttrycksanalyser för enkel experimentell installation
  • Konsekvent prestanda med en mängd olika mål, inklusive AT-rika, GC-rika och långa sekvenser
  • Färre pipetteringssteg innebär mindre praktisk tid och mindre risk för fel
Effektivitet över ett brett spektrum av ingångskoncentrationer
  • Maximal flexibilitet i RNA-mall-inmatningskvantitet kräver optimal PCR-effektivitet i realtid över ett brett spektrum av mallkvantiteter
  • Resultatet är jämförbart med det TaqMan™ RNA-to-CT™ 2-Step Kit, och är en betydande förbättring av dynamiskt omfång och känslighet jämfört med TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix-reagenser.
Hög känslighet vid låg målkoncentration
  • Känsligheten av TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step Kitet validerades med hjälp av en syntetisk RNA-mall för vilken kopians nummer är exakt känt
  • Betydande provtagningsfel uppstår när man mäter låga kvantiteter av mål, så statistisk analys krävs för korrekt utvärdering med flera replikat
  • Statistisk analys indikerar hög tillförlitlighet för provkvantifiering baserat på ett T-test, överensstämmande med så få som 10 kopior av målet.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för 40 reaktioner vid 50μ L reaktionsvolym. Inkluderar:
• 1 x 1 mL rör med 2X mastermix innehållande AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP, dNTPs (inklusive dUTP), Passive Reference 1 och optimerade buffertkomponenter. Förvara vid -15 till -25 °C.
•1 x 50μ L-rör med 40X RT enzymblandning innehållande ArrayScript™ UPP Bakåt Transcriptase RNase-inhibitor. Butik vid -15° till -°30 C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod Primer-probe
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Tillämpat Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje RNA-till-CT, TaqMan
Produkttyp One-Step RT-PCR-kit
Renhet eller kvalitetsklass UPP (Ultra Pure)
Kvantitet 40 reaktioner
Omvänt transkriptas ArrayScript™ UPP
Frakt skick Våt is
Tillräckligt för 40 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 40 reaktioner
Provtyp RNA