Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-analys, ABY™ dye/QSY™ sond
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- De Applied Biosystems™ TaqMan™ RNaseP-analys med ABY™ färgämnesmärkt QSY™ sond tillhandahåller en förformulerad analys för att kvantifiera humant RNas P. Denna analys möjliggör kvantifiering av relativ genuttryck i cDNA-prover när den används med andra genuttrycksanalyser.
- Den består av en ABY™ färgämnesmärkt QSY™ probe plus sekvensspecifika framåt- och bakåtprimrar, och den kan användas för multiplex- eller singleplex-PCR-reaktioner.
- Eliminera analysdesigntid med fördesignade primers och fördesignade ABY™ färgämnesmärkt TaqMan™ sond
- Minimera experimentell optimeringstid
- Använd i kombination med FAM™ eller VIC™ färgämnesmärkta förutformade genuttrycksanalyser
- Spara tid i analysdesign, formulering och testning genom att använda TaqMan™ RNase P-analys som din kontroll när du kvantifierar genuttryck
- Detta fördesignade prob- och primerset gör att du kan normalisera mängden prov-RNA eller DNA i en reaktion när den används med ett kontrollprov. Eller använd den för relativ kvantifiering av genuttryck i cDNA-prover när den används med andra genuttrycksanalyser.
- De ABY™ färgämnet är optimerat för användning med vårt tredje filter QuantStudio™ , ViiA™ 7 och 7500-serien realtids-PCR-instrument.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NR_002312.1 |
| Amplikonstorlek | 87 |
| Innehåll och lagring | Primer-Probe Set(s) |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| PCR-metod | qPCR |
| Gensymbol | RNase P (RPPH1) |
| Modifiering av intern sond | QSY™ Icke-fluorescerande släckare (3') |
| Etikett eller färgämne | ABY |
| Produktlinje | TaqMan |
| Show More |