Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-analys, VIC™ dye/QSY™ sond, primerbegränsad
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- De Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-analys med VIC™ färgämnesmärkt QSY™ sond tillhandahåller en förformulerad analys för att kvantifiera humant RNas P. Denna analys möjliggör kvantifiering av relativ genuttryck i cDNA-prover när den används med andra genuttrycksanalyser. Den består av en VIC färgämnesmärkt QSY sond plus sekvensspecifika framåt- och bakåtprimrar. Analysen kan användas för multiplex eller singleplex PCR-reaktioner och den är primerbegränsad, så den kan användas med prover som överuttrycker RNase P. För en primerbegränsad analys med ABY™ färgämnesmärkt sond snarare än VIC färgämnesmärkt sond, se kat. nr 4485715.
- Eliminera analysdesigntid med fördesignade primers och fördesignade VIC färgämnesmärkt TaqMan sond
- Minimera experimentell optimeringstid
- Använd i kombination med FAM™ färgämnesmärkta förutformade genuttrycksanalyser
- Formulerad i en primerbegränsad koncentration för användning i multiplexreaktioner
- Spara tid i analysdesign, formulering och testning genom att använda TaqMan RNase P-analys som din kontroll när du kvantifierar genuttryck. Detta fördesignade prob- och primerset gör att du kan normalisera mängden prov-RNA eller DNA i en reaktion när den används med ett kontrollprov. Eller använd den för relativ kvantifiering av genuttryck i cDNA-prover när den används med andra genuttrycksanalyser.
- För att underlätta multiplexexperiment är analysformuleringen primerbegränsad, vilket gör att analysen kan användas med höga RNas P-uttryckare.
- De VIC färgämnet är optimerat för användning med vårt andra filter QuantStudio™ , ViiA™ 7 och 7500-serien realtids-PCR-instrument.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C). |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system |
| Produktlinje | QSY, TaqMan, VIC |
| Produkttyp | RNAse P-analys |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Kvantitet | 250 reaktioner |