Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Control Reagents Kit
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
Beskrivning
RNase P-genen är en enkelkopiagen som kodar för RNA-delen för RNase P-enzymet. Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-kontrollreagens utformades med begränsande primerkoncentrationer för att användas som endogen referens i multiplexreaktioner. Multiplex PCR är användningen av mer än ett sond- och primerpar i samma rör. Detta kit är utformat för att utföra en 5' nukleasanalys med TaqMan™ Universell PCR Master Mix med det medföljande humana genomiska DNA:t som mall.
Fördesignade primers och TaqMan™ prob eliminera analysdesign
Lätt att använda primer och TaqMan™ sondblandning minimerar analysens inställningstid
Designad med begränsande primerkoncentrationer för att eliminera analysoptimering
Riktlinjer för snabb analysutveckling kan minimera optimeringstiden
. Omfattande riktlinjer ingår
Applied Biosystems™ har utvecklat en omfattande uppsättning riktlinjer för att säkerställa framgång vid användning Applied Biosystems™ Realtids PCR-reagens och instrumentering. Dessa riktlinjer är enkla och lätta att följa. Många traditionella variabler, såsom magnesiumkloridkoncentration och själva termiska cyklingsprotokollet, har standardiserats, vilket kraftigt minskar analysens utvecklingstid.
Normalisering Inbyggd
Alla
Applied Biosystems™ Realtids-PCR-reagenskit innehåller en passiv intern referens för att normalisera icke-PCR-relaterade fluorescensfluktuationer. Normalisering med en passiv intern referens minimerar variabilitet från brunn till brunn som kan bero på en mängd olika orsaker, såsom pipeteringsfel och provavdunstning. Den passiva referensen är också väsentlig för korrekta resultat när flera prober (med olika reporterfärgämnen) kombineras i ett enda rör.
Obs: Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation. Endast för forskning. Ej för diagnostik.
. Omfattande riktlinjer ingår
Applied Biosystems™ har utvecklat en omfattande uppsättning riktlinjer för att säkerställa framgång vid användning Applied Biosystems™ Realtids PCR-reagens och instrumentering. Dessa riktlinjer är enkla och lätta att följa. Många traditionella variabler, såsom magnesiumkloridkoncentration och själva termiska cyklingsprotokollet, har standardiserats, vilket kraftigt minskar analysens utvecklingstid.
Normalisering Inbyggd
Alla
Applied Biosystems™ Realtids-PCR-reagenskit innehåller en passiv intern referens för att normalisera icke-PCR-relaterade fluorescensfluktuationer. Normalisering med en passiv intern referens minimerar variabilitet från brunn till brunn som kan bero på en mängd olika orsaker, såsom pipeteringsfel och provavdunstning. Den passiva referensen är också väsentlig för korrekta resultat när flera prober (med olika reporterfärgämnen) kombineras i ett enda rör.
Obs: Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation. Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringstyp | Passiva interna referensstandarder |
| Innehåll och lagring | Styrprimer-probuppsättning(ar)& Mall(ar) |
| Kontrollmall | Humant genomiskt DNA |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| PCR-metod | Multiplex qPCR |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Modifiering av intern sond | TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5') |
| Etikett eller färgämne | VIC |
| Produktlinje | TaqMan |
| Visa mer |