Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-instrumentverifieringsplatta för 7900HT-system, 384-brunnar
Produktkod. 10752497 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 384-brunnars tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10752497 1 x 384-brunnars tallrik Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10752497 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4323306
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Används för att verifiera prestanda Applied Biosystems™ 7900HT Fast Real-Time PCR-system.
De TaqMan™ RNase P 384-brunnars instrumentverifieringsplatta är en 384-brunnars PCR-platta förladdad med de nödvändiga reagenserna för att detektera och kvantifiera genomiska kopior av den humana RNase P-genen, en enkelkopiagen som kodar för RNA-delen av RNase P-enzymet. Varje brunn innehåller förladdad reaktionsblandning (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primers och FAM™ –färgämnesmärkt sond) och mall TaqMan™ RNase P Instrument 384-brunnars instrumentverifieringsplatta uppfyller samma krav som Applied Biosystems™ 7900 HT Realtidsinstallation av PCR-system. För att klara installationen måste instrumenten visa förmåga att särskilja mellan 5 000 och 10 000 genomekvivalenter med en konfidensnivå på 99,7 % för ett efterföljande provkörning i en enda brunn. För att säkerställa korrekta resultat, Applied Biosystems™ rekommenderar att ditt instruments prestanda verifieras var sjätte månad.
Endast för forskning. Ej för diagnostik. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller en 384-brunnars reaktionsplatta förladdad och förseglad med 5’ nukleasanalys med användning av RNase P TaqMan™ prober och primers. Förvara vid -15 till 25 °C. Skydda från ljus.
Kalibrerat färgämne FAM
För användning med (utrustning) AB 7900 HT 384-brunnssystem
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Instrumentets verifieringsskylt
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Beskrivning För 384-brunn
Kvantitet 1 x 384-brunnars tallrik
Kalibreringstyp RNase P-kalibrering, instrumentverifieringsplatta