Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ GAPDH-kontrollreagens för gnagare
Produktkod. 10300115 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10300115 1 000 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10300115 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4308313
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ GAPDH-kontrollreagens för gnagare
De Applied Biosystems™ TaqMan™ GAPDH-kontrollreagens för gnagare tillhandahåller komponenterna för att använda GAPDH för gnagare som en normaliseringskontroll i applikationer med råtta-, mus- och kinesiska hamsterceller.
  • Fördesignade primers och TaqMan™ prob eliminera analysdesign
  • Riktlinjer för snabb analysutveckling kan minimera optimeringstiden
  • Separata komponenter ger flexibilitet i analysuppsättningen.
    Omfattande riktlinjer ingår
    Applied Biosystems™ har utvecklat en omfattande uppsättning riktlinjer för att säkerställa framgång vid användning Applied Biosystems™ Realtids PCR-reagens och instrumentering. Dessa riktlinjer är enkla och lätta att följa. Många traditionella variabler, såsom magnesiumkloridkoncentration och själva termiska cyklingsprotokollet, har standardiserats, vilket kraftigt minskar analysens utvecklingstid.
    Normalisering Inbyggd
    Alla Applied Biosystems™ Realtids-PCR-reagenskit innehåller en passiv intern referens för att normalisera icke-PCR-relaterade fluorescensfluktuationer. Normalisering med en passiv intern referens minimerar variabilitet från brunn till brunn som kan bero på en mängd olika orsaker, såsom pipeteringsfel och provavdunstning. Den passiva referensen är också väsentlig för korrekta resultat när flera prober (med olika reporterfärgämnen) kombineras i ett enda rör.
    Anmärkningar om användning:
    De TaqMan™ GAPDH-kontrollreagens för gnagare kan användas med TaqMan™ Universal PCR Master Mix eller TaqMan™ PCR-kärnreagenser för polymeraskedjereaktion (PCR). De TaqMan™ GAPDH-kontrollreagens för gnagare kan användas med TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix Reagens, TaqMan™ EZ RT-PCR kärnreagenser, eller TaqMan™ Guld RT-PCR-reagens för enstegs omvänd transkriptionspolymeraskedjereaktion (RT-PCR).
    Notera:
    Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation. Endast för forskning. Ej för diagnostik.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Styrprimer-probuppsättning(ar)& Mall(ar)
    Kontrollmall Kontrollera mus-RNA
    Formatera Provrör
    GC-rik PCR-prestanda Låg
    PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
    Reaktionshastighet Standard
    Gensymbol GAPDH
    Modifiering av intern sond TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5')
    Etikett eller färgämne VIC
    Produktlinje TaqMan
    Produkttyp Realtids PCR-reagens
    Kvantitet 1 000 reaktioner
    Frakt skick Torr is
    Art Mus, hamster, råtta
    Tillräckligt för 1000 reaktioner
    Mål GAPDH
    Antal reaktioner 1000 reaktioner