Beskrivning
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Rodent MicroRNA A Array v2.0 innehåller 384 TaqMan™ MikroRNA-analyser som möjliggör noggrann kvantifiering av 335 och 226 unika mikroRNA för mus respektive råtta på så lite som 5 timmar. Tre TaqMan™ MicroRNA Assay endogena kontroller ingår för att hjälpa till med datanormalisering och en TaqMan™ MicroRNA-analys som inte är relaterad till människa ingår som en negativ kontroll. Detaljer om de inkluderade analyserna finns i Array Map-filen. Inköp av Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool A krävs för att köra denna array. Ett ytterligare förförstärkningssteg aktiveras av Megaplex™ PreAmp Primers, Rodent Pool A för situationer där känsligheten är av yttersta vikt och/eller provet är begränsande.
TaqMan™ MicroRNA
Arrays ger alla fördelar med TaqMan™ MicroRNA-analyser i ett bekvämt, förkonfigurerat mikrofluidkort som minimerar experimentell variation och ansträngning som krävs för att köra 384 TaqMan™ MikroRNA-analyser parallellt.
Megaplex™ RT-primers är högmultiplexerade RT-primers utformade för att omvandla upp till 381 miRNA till cDNA före realtidsanalys, och förenkla TaqMan™ MicroRNA Array v2.0. När känsligheten är av yttersta vikt och/eller provet är begränsande Megaplex™ PreAmp Primers tillhandahåller ett valfritt förförstärkningssteg. TaqMan™ MicroRNA Arrays v2.0 och Megaplex™ Primer Pools möjliggör att en omfattande uttrycksprofil som överensstämmer med Sanger miRBase v10 kan skapas på så lite som 5 timmar, vilket ger den idealiska miRNA-profileringslösningen.
Förenkla provhanteringen och öka provgenomströmningen efter
omvänd transkription av miRNA-mål med Megaplex RT Primers och valfri förförstärkning med hjälp av Megaplex PreAmp Primers, TaqMan™ Universal PCR Master Mix kombineras helt enkelt med varje reaktion och pipetteras i var och en av de åtta provladdningsportarna i TaqMan™ Array, förenklar provhanteringen och ökar provgenomströmningen.
Ger omfattande täckning av Sanger miRBase v10
Megaplex™ RT Pools och PreAmp Primers är tillgängliga för människor och gnagarer och består av förvalt och matchat innehåll över en serie primerpooler och TaqMan™ MicroRNA Arrays v2.0. Innehållet kommer från miRBase v10, och ger nästan full täckning av Sanger med det mest uppdaterade TaqMan™ MikroRNA-analyser. Varje array (antingen människa eller gnagare) innehåller ett urval av noggrant utvalda endogena kontrollanalyser, vilket ger dig en mängd olika alternativ för datanormalisering. Särskilt anmärkningsvärt är införandet av en ny U6-analys för däggdjur, som upprepas fyra gånger på varje kort, och en analys som inte är relaterad till däggdjursarter, ath-miR159a, som ger en processkontroll.
Idealisk för miRNA-profilering
Det mycket strömlinjeformade —arbetsflödet i kombination med den höga specificiteten, känsligheten och dynamiska omfånget hos TaqMan™ —Analyser gör denna produktlösning idealisk för miRNA-profilering, särskilt jämfört med mikroarrayer.
TaqMan™ MicroRNA
Arrays ger alla fördelar med TaqMan™ MicroRNA-analyser i ett bekvämt, förkonfigurerat mikrofluidkort som minimerar experimentell variation och ansträngning som krävs för att köra 384 TaqMan™ MikroRNA-analyser parallellt.
Megaplex™ RT-primers är högmultiplexerade RT-primers utformade för att omvandla upp till 381 miRNA till cDNA före realtidsanalys, och förenkla TaqMan™ MicroRNA Array v2.0. När känsligheten är av yttersta vikt och/eller provet är begränsande Megaplex™ PreAmp Primers tillhandahåller ett valfritt förförstärkningssteg. TaqMan™ MicroRNA Arrays v2.0 och Megaplex™ Primer Pools möjliggör att en omfattande uttrycksprofil som överensstämmer med Sanger miRBase v10 kan skapas på så lite som 5 timmar, vilket ger den idealiska miRNA-profileringslösningen.
Förenkla provhanteringen och öka provgenomströmningen efter
omvänd transkription av miRNA-mål med Megaplex RT Primers och valfri förförstärkning med hjälp av Megaplex PreAmp Primers, TaqMan™ Universal PCR Master Mix kombineras helt enkelt med varje reaktion och pipetteras i var och en av de åtta provladdningsportarna i TaqMan™ Array, förenklar provhanteringen och ökar provgenomströmningen.
Ger omfattande täckning av Sanger miRBase v10
Megaplex™ RT Pools och PreAmp Primers är tillgängliga för människor och gnagarer och består av förvalt och matchat innehåll över en serie primerpooler och TaqMan™ MicroRNA Arrays v2.0. Innehållet kommer från miRBase v10, och ger nästan full täckning av Sanger med det mest uppdaterade TaqMan™ MikroRNA-analyser. Varje array (antingen människa eller gnagare) innehåller ett urval av noggrant utvalda endogena kontrollanalyser, vilket ger dig en mängd olika alternativ för datanormalisering. Särskilt anmärkningsvärt är införandet av en ny U6-analys för däggdjur, som upprepas fyra gånger på varje kort, och en analys som inte är relaterad till däggdjursarter, ath-miR159a, som ger en processkontroll.
Idealisk för miRNA-profilering
Det mycket strömlinjeformade —arbetsflödet i kombination med den höga specificiteten, känsligheten och dynamiska omfånget hos TaqMan™ —Analyser gör denna produktlösning idealisk för miRNA-profilering, särskilt jämfört med mikroarrayer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | TaqMan™ Gnagare MicroRNA A Array v2.0 |
| Formatera | Mikrofluidkort med 384 brunnar |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR), miRNA och icke-kodande RNA-analys |
| Inkluderar | 384-brunnars matriser och informations-CD |
| Kvantitet | 4 förpackningar |