Beskrivning
De TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit är ett testkit för livsmedelssäkerhet som används för att bestämma procentandelen Roundup Ready soja mot den totala mängden soja som finns i ett DNA-prov. Detta realtids-PCR-kit innehåller alla reagenser (förutom mall-DNA) som krävs för kvantifiering av Roundup Ready-soja. Fördelarna med TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit över andra kommersiellt tillgängliga produkter inkluderar:
Effektivitetsdetektering —av små DNA-fragment genom användning av Taqman™ MGB sonder
Kvantifieringsgräns —för känslighet på 20 DNA-kopior och detektionsgräns på 3 DNA-kopior
Flexibilitet —anpassad till bearbetade DNA
TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit består av plasmidinnehållande mål för den endogena sojagenen, känd som lektin, och för den transgena händelsen (GTS-40-3-2) som finns i Roundup Ready soja. Denna soja står för cirka 80 % av all soja som odlas över hela världen och anses vara den mest utbredda transgena händelsen.
De TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit är optimerad för användning i alla Applied Biosystems™ realtids PCR-instrument.
Utvecklingen och tillverkningen av detta kit sker genom ett partnerskap med IMEGEN (Instituto de Medicina Genomica), som har en lång historia av GMO-forskning och -utveckling.
Andra relaterade produkter inkluderar:
GMO Extraction Kit
TaqMan™ GMO Screening Kit
TaqMan™ GMO majs kvantifieringssats
TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit består av plasmidinnehållande mål för den endogena sojagenen, känd som lektin, och för den transgena händelsen (GTS-40-3-2) som finns i Roundup Ready soja. Denna soja står för cirka 80 % av all soja som odlas över hela världen och anses vara den mest utbredda transgena händelsen.
De TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit är optimerad för användning i alla Applied Biosystems™ realtids PCR-instrument.
Utvecklingen och tillverkningen av detta kit sker genom ett partnerskap med IMEGEN (Instituto de Medicina Genomica), som har en lång historia av GMO-forskning och -utveckling.
Andra relaterade produkter inkluderar:
GMO Extraction Kit
TaqMan™ GMO Screening Kit
TaqMan™ GMO majs kvantifieringssats
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Roundup Ready™ soya master mix (grön skiva), soya master mix (lila skiva), generell master mix (vit skiva), Roundup Ready™ sojastandard (grön mössa). –20/4 °C |
| Beskrivning | TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit, 2 x 48 rxns, Typ av livsmedelsprov, Lektin, GTS-40-3-2 målgen, Primer-Probe Detektionsmetod, För livsmedelssäkerhetstestning |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Produkttyp | TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit |
| Kvantitet | 2 x 48 rxn(s) |
| Mål | Lektin, GTS-40-3-2 |
| För användning med (applikation) | Mat och dryck |
| Antal reaktioner | 96 Reaktioner |
| Provtyp | Mat |
| Storlek (slutprodukt) | 2 x 48 rxn(s) |