Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ SCID/SMA-analys
Produktkod. 31722777 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
4000-reaktioner
Produktkod. Antal reaktioner
31722777 4000-reaktioner
1 options
Produktkod. 31722777 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A47927
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Ett multiplex realtids-PCR-test som detekterar SMN1-genen och TREC, samt RNase P-genen som intern genomisk kontroll.
Applied Biosystems TaqMan SCID/SMA-analysen är en multiplex realtids-PCR-analys som detekterar SMN1-genen och TREC, samt RNase P-genen som intern genomisk kontroll. För en analys som också detekterar KREC, se TaqMAN SCID/SMA Plus Assay (Cat. Nr. A48566).
Funktioner hos TaqMan SCID/SMA-analysen inkluderar:
• Optimerad för SCID och SMA •
direkt extraktion från DBS-prover för minskad hand-on-tid och kostnad•
Kompatibel med protokoll med 96 eller 384 reaktioner Högkvalitativa•
resultat för 96 prover inom 55 minuter med snabbcyklingsprotokoll
• Minimala vätskedoseringssteg för enkel automatisering
Komplett lösning från DBS till resultat
SCIDTaqMan /SMA-analysen detekterar SMN1, TREC samt RNas-genen P-genen som intern genomisk kontroll. Analyslösningen innehåller en blandning av primers och prober för varje mål samt en SMN2-blockerare . Från DBS till resultat krävs mindre än 40 minuters hands-on-tid och endast fyra reagensdoseringssteg för 96-brunnsplattor. Ett ytterligare pipetteringssteg från DBS-lysatextraktionsplatta till qPCR-platta behövs. Ett realtids-PCR-instrument med minst fem filter krävs för att upptäcka rapporterarfärgerna plus den passiva referensfärgen.
TaqMan SCID/SMA-analysen är en multiplex realtids-PCR-analys som detekterar exon 7 av SMN1 och TREC. Analysen inkluderar RNase P-genen som en intern amplifieringskontroll, vilket verifierar lyckad provextraktion. Analysen är optimerad för hög specificitet för SMN1, vilket eliminerar korsdetektion av SMN2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • DNA-extrakt Alla reagenser Kit
ProAmp • TaqPath Multiplex Master Mix
TaqMan • SCID/SMA-analys
Vid mottagande, förvara vid -20 °C. Efter öppning, förvara vid 4 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
För användning med (utrustning) QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, QuantStudio™ Dx System (i RUO-läge)
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 4 000 reaktioner
Frakt skick Torr is
Antal reaktioner 4000-reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA