Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ siRNA-analys
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15571074 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
25 Reaktioner RT primer/75 Reaktioner TaqMan analysera
2900 reaktioner
50 Reaktioner RT primer/150 Reaktioner TaqMan analysera
750 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
15571074 50 Reaktioner RT primer/150 Reaktioner TaqMan analysera Varje
15561074 25 Reaktioner RT primer/75 Reaktioner TaqMan analysera Varje
15581074 750 reaktioner Varje
15591074 2900 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15571074 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4440878
TaqMan™ siRNA-analys
TaqMan™ siRNA-analyser, på beställning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5X RT primer/20X TaqMan™ analysera
Beskrivning TaqMan™ siRNA-analys, 1 x μ150 L RT-primer/1 x μ150 L TaqMan™ Analys 50 rxns RT Primer/150 rxns TaqMan™ Analys, liten, 5X RT Primer/20X TaqMan™ Analyskoncentration, Lagra vid– 15 till– 25 °C
Produkttyp TaqMan™ siRNA-analys
Kvantitet 1 vardera
Antal reaktioner 50 Reaktioner RT primer/150 Reaktioner TaqMan analysera
Volym 1 x 150 μL RT-primer/1 x 150 μL TaqMan™ analysera