Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ siRNA-analys
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
25 Reaktioner RT primer/75 Reaktioner TaqMan analysera
2900 reaktioner
50 Reaktioner RT primer/150 Reaktioner TaqMan analysera
750 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
TaqMan™ siRNA-analyser, på beställning
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 60X RT primer/60X TaqMan™ analysera |
| Beskrivning | TaqMan™ siRNA-analys, 1 x μ725 L RT-primer/1 x μ967 L TaqMan™ Analys 2900 rxns, Large, 60X RT Primer/60X TaqMan™ Analyskoncentration, Lagra vid– 15 till– 25 °C |
| Produkttyp | TaqMan™ siRNA-analys |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Antal reaktioner | 2900 reaktioner |
| Volym | 1 x 725 μL RT-primer/1 x 967 μL TaqMan™ analysera |