Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ siRNA-analys
Produktkod. p-7076288 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
25 Reaktioner RT primer/75 Reaktioner TaqMan analysera
2900 reaktioner
50 Reaktioner RT primer/150 Reaktioner TaqMan analysera
750 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15561074
Brand: Applied Biosystems™ 4440877
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TaqMan™ siRNA-analys
TaqMan™ siRNA-analyser, på beställning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5X RT primer/20X TaqMan™ analysera
Beskrivning TaqMan™ siRNA-analys, 1 x μ75 L RT-primer/1 x μ75 L TaqMan™ Analys, 25 rxns RT Primer/75 rxns TaqMan™ Analys, extra liten, 5X RT primer/20X TaqMan™ Analyskoncentration, Lagra vid– 15 till– 25 °C
Produkttyp TaqMan™ siRNA-analys
Kvantitet 1 vardera
Antal reaktioner 25 Reaktioner RT primer/75 Reaktioner TaqMan analysera
Volym 1 x 75 μL RT-primer/1 x 75 μL TaqMan™ analysera