Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human LDL Pathways
Produktkod. 10621386 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 standardplatta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10621386 1 standardplatta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10621386 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4414091
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller 44 analyser för LDL-associerade gener och 4 analyser för kandidater för endogena kontrollgener. Alla analyser pläteras i duplikat.
  • Panelen av analyser i denna platta är inriktad på gener som kodar för apolipoproteiner, medlemmar av komplementkomponentfamiljen av gener, LDL-receptor, relaxin och den LDL-relaterade proteinfamiljen
  • Ytterligare gener är involverade i celladhesion, cellmigration, proliferation, immunförsvar, cancer och andra LDL-relaterade funktioner
  • Gener som spelar en roll vid hjärt-kärlsjukdomar finns också representerade i panelen
  • Gene Signature Plates är 96-brunnars plattor som är förkonfigurerade med det mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd
  • Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller nedtorkade i brunnarna, redo för noggrann bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment
  • Bekväm; torkad PCR-primer och TaqMan™ sonduppsättningar levereras i en 96-brunnars platta; lägg bara till mastermix och ditt prov
  • Samma TaqMan™ Analyskvalitet, nytt format
  • TaqMan™ Array Plates innehåller samma höga kvalitet TaqMan™ Genuttrycksanalyser (PCR-primers och TaqMan™ sonduppsättningar) som har varit kommersiellt tillgängliga i flera år i ett bekvämt, torkat format med 96 brunnar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Arrayplatta
Formatera 96-matrisplatta
Art Människa
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 20μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar TaqMan Analys för en 20 uL reaktion
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Reningsmetod Standard
Kvantitet 1 standardplatta
Reaktionshastighet Standard
Forskningskategori Immunologi, neurobiologi, onkologi, biomarkörsrelaterade vägar, inflammation, extracellulär matris& Cellvidhäftning, kardiovaskulär forskning