Beskrivning
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix är en snabb, enkelrörs, 4X RT-qPCR-blandning som möjliggör känslig, reproducerbar detektion av upp till fyra olika RNA/DNA-mål i en enda multiplexreaktion. Särskilt användbar för diagnostik och biofarmaceutiska produkter med tillämpningar inom detektion av viruspatogener och högkapacitets genuttrycksarbetsflöden, inkluderar blandningen termostabil MMLV-revers transkriptas, dNTP:er, UNG, MUSTANG PURPLE färgämne (passiv referens) och termostabil snabb DNA-polymeras allt i ett enda rör. TaqPath tillverkas under ett starkt ISO13485 kvalitetsledningssystem och är utformat för att ge konsekvent produktprestanda batch efter batch.
Detta enkelrörs, 4X-format möjliggör enkel reaktionsinstallation, —lägg bara till användartillhandahållen analys och prov (Figur 1). Med reproducerbar prestanda även i närvaro av inhibitorer, i kombination med strikt kvalitetskontroll för att minimera variationer mellan partier, TaqPath 1-Step är Multiplex Master Mix ett utmärkt val för dina behov av multiplexdiagnostik eller bioprocesskvalitetskontroll och utveckling.
Funktioner i TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix inkluderar:
- Hög känslighet—för att upptäcka mål med låg kopia och reproducerbara CT-resultat
- Brett dynamiskt område—med både RNA- och DNA-mål
- Optimerad för att multiplexera—upp till fyra mål samtidigt med MUSTANG PURPLE referensfärg
- Tolerant mot hämmare som—ofta finns i kliniska och biopharma-prover
- Avancerad tillverkning—, produktion och processkontroller säkerställer konsekvent från parti till parti
- Efterlevnadspaket—som innehåller de mest efterfrågade efterlevnadsdokumenten, finns nedan, ofta använda för att uppfylla interna kvalitetssystem och regulatoriska krav inom molekylär diagnostisk analys och läkemedelsutveckling
Hög känslighet
För att möjliggöra reproducerbar detektion av låg-titer patogener och transkript TaqPath 1-Step har Multiplex Master Mix optimerats som en högkoncentrerad 4X mastermix som låter dig mata in fler prover i varje reaktion, vilket ökar känsligheten även vid lågvolymsreaktioner. Figur 1 visar konsekvensen i resultaten som erhålls vid detektering av 10 kopimatörer av RNA-målet.
Brett dynamiskt omfång kompatibelt med RNA och DNA
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix har optimerats för att ge hög specificitet och dynamiskt omfång för användning med både RNA- och DNA-mål. Eftersom virologilaboratorier ofta testar för både RNA- och DNA-virus TaqPath 1-Step är Multiplex Master Mix utformad för att använda ett enda protokoll för att analysera båda typerna av nukleinsyra. Denna imatningsflexibiliteten kan bidra till att effektivisera antalet olika arbetsflöden i ditt laboratorium och därmed förbättra effektiviteten. Figur 2 visar den utmärkta PCR-linjäriteten över en 6-log RNA-utspädningsserie, medan Figur 3 visar ett 6-log linjärt dynamiskt område för både RNA- och DNA-mål.
Optimerad för multiplexering
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix har validerats för att multiplexera upp till fyra mål samtidigt, vilket möjliggör att ytterligare mål och/eller kontroller kan köras samtidigt för effektivitet eller kvalitetskontroll. Istället för att inkludera ROX färgämne som passiv referens TaqPath , inkluderar 1-step Multiplex Master Mix färgämnet med längre emissionsvåglängd MUSTANG PURPLE som passiv referens. Denna passiva referensfärg med längre våglängd möjliggör mätning av JUN färgämnet, eller en liknande emissionsfärg, i den kanal som tidigare användes för att mäta ROX färgämnet. Figur 3 visar TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix-prestanda i 4-plex-reaktioner med både RNA- och cDNA-mål.
Inhibitortolerant
Till skillnad från andra masterblandningar på marknaden möjliggör den unika proprietära formuleringen av TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix robust prestanda även i närvaro av PCR-hämmare som vanligtvis finns inom biofarmaceutika, molekylär diagnostik och forskningsapplikationer. Optimerad prestanda i närvaro av sådana ämnen som normalt kan hämma PCR, t.ex. heparin, hematin eller EDTA, bidrar till att öka förtroendet när man arbetar med en mängd olika komplexa kliniska eller biofarmaceutiska prover. TaqPath Mastermixar visar ökad tolerans hos inhibitorer jämfört med konkurrentmixar (Figur 4).
Tillverkningsproduktion och processkontroller
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix tillverkas enligt ett starkt kvalitetsledningssystem som använder spårbara råmaterial och validerade driftsrutiner. Med etablerade kontroller från inköp till QC-släpp TaqPath är produkttillverkning utformad för att producera konsekvent produktprestanda batch efter batch. Den strikta kvalitetskontrollen är viktig för en rad olika tillämpningar, vilket gör mastermixen idealisk för kvalitetskontroll av bioprocesser, provande tester av biologiska läkemedel, molekylär diagnostik och forskningsapplikationer.
Allmänt reagens tillverkat under cGMP
TaqPath Masterblandningar är allmänna reagenser märkta 'För laboratoriebruk' och tillverkade i en ISO 13485-certifierad och FDA-registrerad anläggning som följer cGMP-principer.
Efterlevnadspaket
För att effektivt stödja dina efterlevnadsbehov finns ofta efterfrågade efterlevnadsdokument tillgängliga här:
- Kvalitetsuttalande relaterat till nuvarande goda tillverkningsmetoder (cGMP) som TaqPath mastermixar följer
- Detaljerat lot-specifikt analyscertifikat (COA) (se nedan i avsnittet Dokumentnedladdningar &)
- Produktstabilitetsuttalande
- Leverantörsutvärderingsstöd
- Genomförd självbedömning
- ISO certifikat per tillverkningsplats
- För frågor om EU Reach-efterlevnad, mejla LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
- BSE/TSE-uttalande
- Ändringskontroll och registrering av aviseringar
Hittar du inte det efterlevnadsdokument du letar efter? Teknisk support är här för att hjälpa dig.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 4X |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 x 0,5 ml rör med 4 x RT-qPCR-mastermix tillräckligt för 100 x 20μ L reaktioner. Förvara vid -°10 C till -°30 C i mörker. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Polymeras | Snabbt DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System eller QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 3 eller 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7, 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx |
| Multiplexförmåga | Upp till 4-plex |
| Passiv referensfärg | Mustang Purple |
| Visa mer |