Läs mer
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX )
Produktkod. p-7180628 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 0.5 mL
5 x 1 mL
1 x 10 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
10ml
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15631832 1 x 0.5 mL 0.5ml
15641832 5 x 1 mL Paket med 5
15651832 1 x 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15631832 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A28521
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) är en snabb, enkelrörs, 4X RT-qPCR-blandning som ger känslig, reproducerbar detektion av upp till fyra olika RNA/DNA-mål i en enda multiplexreaktion.
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) är en snabb, enkelrörs, 4X RT-qPCR-blandning som möjliggör känslig, reproducerbar detektion av upp till fyra olika RNA/DNA-mål i en enda multiplexreaktion. Särskilt användbar för diagnostik och biofarmaka med tillämpningar inom detektion av viruspatogener och högkapacitetsgenuttrycksarbetsflöden, inkluderar blandningen termostabil MMLV reverse transkriptas, dNTP, UNG och termostabil snabb DNA-polymeras allt i ett enda rör. TaqPath tillverkas enligt ett starkt ISO13485 kvalitetsledningssystem och är utformat för att leverera konsekvent produktprestanda batch efter batch.
Begär ett utvärderingsprov
Detta enkelrörs, 4X-format möjliggör enkel reaktionsinstallation, —lägg bara till användartillhandahållen analys och prov (Figur 1). Med reproducerbar prestanda även i närvaro av inhibitorer, i kombination med strikt kvalitetskontroll för att minimera variation mellan partier, TaqPath 1-Step är Multiplex Master Mix (No ROX) ett överlägset val för dina behov av diagnostisk multiplextestning eller utveckling.
Funktioner i TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix inkluderar:
  • Hög känslighet—för att upptäcka mål med låg kopia och reproducerbara CT-resultat
  • Sex logaritmar av dynamiskt omfång—med både RNA- och DNA-mål
  • Optimerad för att multiplexera—upp till fyra mål samtidigt utan passiv referensfärg
  • Tolerant mot hämmare som—ofta finns i kliniska och biopharma-prover
  • Avancerad tillverkning—, produktion och processkontroller säkerställer konsekvent från parti till parti
  • Efterlevnadspaket—som innehåller de mest efterfrågade efterlevnadsdokumenten, finns nedan, ofta använda för att uppfylla interna kvalitetssystem och regulatoriska krav inom molekylär diagnostisk analys och läkemedelsutveckling
Hög känslighet
För att möjliggöra reproducerbar detektion av låg-titer patogener och transkript TaqPath 1-Step har Multiplex Master Mix (No ROX) optimerats som en högkoncentrerad 4X mastermix som låter dig mata in fler prover i varje reaktion, vilket ökar känsligheten även vid lågvolymsreaktioner. Figur 1 visar konsekvensen i resultaten som erhålls vid detektering av 10 kopimatörer av RNA-målet.
Brett dynamiskt omfång kompatibelt med RNA och DNA
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) har optimerats för att ge hög specificitet och dynamiskt omfång för användning med både RNA- och DNA-mål. Eftersom virologilaboratorier ofta testar för både RNA- och DNA-virus, TaqPath 1-Step är Multiplex Master Mix (No ROX) utformad för att använda ett enda protokoll för att analysera båda typerna av nukleinsyra. Denna imatningsflexibiliteten kan bidra till att effektivisera antalet olika arbetsflöden i ditt laboratorium och därmed förbättra effektiviteten. Figur 2 visar den utmärkta PCR-linjäriteten över en 6-log RNA-utspädningsserie, medan Figur 3 visar ett 6-log linjärt dynamiskt område för både RNA- och DNA-mål.
Optimerad för multiplexering
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix har validerats för att multiplexera upp till fyra mål samtidigt, vilket möjliggör att ytterligare mål och/eller kontroller kan köras samtidigt för effektivitet eller kvalitetskontroll. Blandningen inkluderar inte en passiv referensfärg, vilket möjliggör mätning av JUN färgämnet, eller en liknande emissionsfärg, i den kanal som tidigare användes för att mäta ROX färgämnet. Figur 3 visar TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) prestanda i 4-plex-reaktioner med både RNA- och cDNA-mål.
Inhibitortolerant
Till skillnad från andra masterblandningar på marknaden möjliggör den unika proprietära formuleringen av TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix (No ROX) robust prestanda även i närvaro av PCR-hämmare som vanligtvis finns inom biofarmaceutika, molekylär diagnostik och forskningsapplikationer. Optimerad prestanda i närvaro av sådana ämnen som normalt kan hämma PCR, t.ex. heparin, hematin eller EDTA, bidrar till att öka förtroendet när man arbetar med en mängd olika komplexa kliniska eller biofarmaceutiska prover. TaqPath Mastermixar visar ökad tolerans hos inhibitorer jämfört med konkurrentmixar (Figur 4).
Tillverkningsproduktion och processkontroller
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (Nej ROX) tillverkas enligt ett starkt ISO13485 kvalitetsledningssystem som använder spårbara råmaterial och validerade driftsrutiner. Med etablerade kontroller från inköp till QC-släpp TaqPath är produkttillverkning utformad för att producera konsekvent produktprestanda batch efter batch. Figur 5 visar att CT-konsistens från lott till parti bevaras över flera analyser med olika attribut och indatamål. Den strikta kvalitetskontrollen är viktig för en rad olika tillämpningar, vilket gör mastermixen idealisk för kvalitetskontroll av bioprocesser, biologiska provtester, molekylär diagnostik och forskningsapplikationer.
Allmänt reagens tillverkat under cGMP
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix är en allmän reagens (GPR), märkt för laboratoriebruk och tillverkad i en ISO 13485-certifierad och FDA-registrerad anläggning som följer cGMP-principerna.
Efterlevnadspaket
För att effektivt stödja dina efterlevnadsbehov finns ofta efterfrågade efterlevnadsdokument tillgängliga här:
  • Kvalitetsuttalande relaterat till nuvarande goda tillverkningsmetoder (cGMP) som TaqPath mastermixar följer
  • Detaljerat lot-specifikt analyscertifikat (COA) (se nedan i avsnittet Dokumentnedladdningar &)
  • Produktstabilitetsuttalande
  • Leverantörsutvärderingsstöd
    • Genomförd självbedömning
    • ISO certifikat per tillverkningsplats
  • För frågor om EU Reach-efterlevnad, mejla LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
  • BSE/TSE-uttalande
  • Ändringskontroll och registrering av aviseringar
Hittar du inte det efterlevnadsdokument du letar efter? Teknisk support är här för att hjälpa dig.
Relaterade produkter
TaqPath 1-Step Master Mix finns i tre olika varianter:
TaqPath 1-Step qRT-PCR Master Mix (Cat. Nej. A15300) — inkluderar ROX färgämne som passiv referens
TaqPath 1-Step Multiplex-mastermix (Cat. Nej. A28525) — inkluderar MUSTANG PURPLE färgämne som passiv referens
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (nej ROX) (denna sida) — inkluderar inte en passiv referensfärg
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller 1 x 0,5 ml rör med 4X RT-qPCR-mastermix tillräckligt för 100 x 20μ L reaktioner.
Förvara vid -10 °C till -30 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) QuantStudio 6 Pro eller QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 3 eller 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7, 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx, eller använd ett kompatibelt realtids-PCR-instrument från en annan leverantör
Multiplexförmåga Upp till 4-plex
Passiv referensfärg Hold (Håll)
Produktlinje TaqPath
Produkttyp 1-Step Multiplex Master Mix (Ingen Rox)
Kvantitet 1 x 0.5 mL
Känslighet Ner till 10 exemplar
Frakt skick Torr is
Målspecificitet Endast RNA, både RNA och DNA
För användning med (applikation) Mikrobiell detektion, DNA-kvantifiering, Närvaro/frånvaro
Termostabilitet Ej tillämpligt
Provtyp DNA, RNA
Inkluderar DUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Hög