Läs mer
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-stegs-RT-qPCR mastermix, CG
Produktkod. 15410704
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
1 x 10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15410704 5 x 1 mL Paket med 5
15420704 1 x 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15410704 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A15299
 Begränsad artikel
I lager
TaqPath 1-stegs-RT-qPCR mastermix, CG, är designad för robusta och reproducerbara enstegs patogendetektering och genuttrycksarbetsflöden. Singelrörs 4X-formuleringen innehåller termostabilt MMLV omvänt transkriptas, dNTPs, UNG, ROX-färgämne och termostabilt Fast DNA-polymeras.
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG, är utformad för robust och reproducerbar enstegsdetektering av patogener och genuttrycksarbetsflöden. Den enkelrörs 4X-formuleringen innehåller termostabil MMLV omvänd transkriptas, dNTP:er, UNG, ROX färgämne och termostabilt Fast DNA-polymeras, vilket underlättar enkel reaktionsuppbyggnad—– lägg till användartillhandahållen analys och prov (Figur 1). Alla tillverkningsloter testas funktionellt för att säkerställa en anmärkningsvärd reproducerbarhet från lot-till-lot för CT-konsistens och dynamiskt intervall över ett brett utbud av analyser. TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG, är en allmän reagens (GPR) märkt 'För laboratoriebruk' och tillverkas i en ISO 13485-certifierad och FDA-registrerad anläggning som följer cGMP-principerna. Med hög kvalitet kombinerat med förstklassig prestanda TaqPath 1-Step är RT-qPCR Master Mix, CG, ett överlägset val för dina diagnostiska eller biofarmaceutiska test- och utvecklingsbehov.
Funktioner i TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG, inkluderar:
  • Hög känslighet för att upptäcka mål med låg kopia och reproducerbara CT-resultat
  • 6 logar med dynamiskt omfång med RNA, DNA och multiplexapplikationer
  • Tolerans hos hämmare som ofta finns i kliniska och biopharma-prover
  • Avancerad tillverkning, produktion och processkontroller säkerställer konsekvent från parti till parti
  • Efterlevnadspaket som innehåller de mest efterfrågade efterlevnadsdokumenten, finns nedan, ofta använda för att uppfylla interna kvalitetssystem och regulatoriska krav inom molekylär diagnostisk analys och läkemedelsutveckling
Hög känslighet
Med förståelse för vikten av reproducerbar detektion för låg-titer patogener eller transkript i klinisk diagnostisk testning, bioprocess QC-testning och adventival testning TaqPath 1-Step har RT-qPCR Master Mix, CG, optimerats som en högkoncentrerad 4X mastermix som låter dig mata in fler prover i varje reaktion, vilket ökar känsligheten även vid lågvolymsreaktioner. Figur 2 visar konsekventa CT-resultat från tre unika partier vid detektering av 10 kopimatörer av RNA-målet. Figur 3 visar att CT-konsistens från lott till parti bevaras över flera tester med olika attribut och uttrycksnivåer.
Brett dynamiskt omfång kompatibelt med RNA, DNA och multiplexning
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG, har optimerats för att ge hög specificitet och dynamiskt omfång för användning med både RNA- och DNA-mål. Eftersom virologilaboratorier ofta testar för både RNA- och DNA-virus TaqPath 1-Step är RT-qPCR Master Mix, CG, utformad för att använda ett enda protokoll för att analysera båda typerna av nukleinsyra. Denna flexibilitet i inmatning kan hjälpa till att effektivisera antalet olika arbetsflöden i ditt labb för att förbättra effektiviteten. Figur 4 visar den utmärkta PCR-linjäriteten över ett 6-logars inmatningsområde för både RNA (Figur 4a) och DNA-mål (Figur 4b).
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master, CG, är kompatibel med multiplexeringsreaktioner och möjliggör att ytterligare exogena eller endogena kontroller eller mål kan köras samtidigt för kvalitetskontroll eller effektivitet. Figur 5 visar TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix-prestanda i en triplexreaktion. Formuleringen kan köras i antingen snabba eller standardcykliska förhållanden med motsvarande prestanda över en mängd olika qPCR-plattformar.
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG, har jämförts med liknande konkurrerande mastermixar och visar motsvarande eller bättre känslighet och dynamiskt omfång över en rad olika mål (Figur 6).
Inhibitortolerant
Till skillnad från andra masterblandningar på marknaden TaqPath 1-Step möjliggör RT-qPCR Master Mixs unika proprietära formulering robust prestanda även i närvaro av PCR-hämmare som vanligtvis finns inom biofarmaceutika, molekylär diagnostik och forskningsapplikationer. Optimerad prestanda i närvaro av sådana ämnen som normalt kan hämma PCR, såsom heparin, hematin eller EDTA, ökar självförtroendet vid arbete med olika komplexa kliniska eller biopharmaprover. TaqPath Mastermixar visar ökad tolerans hos inhibitorer jämfört med konkurrentmixar (Figur 7).
Tillverkningsproduktion och processkontroller
TaqPath qPCR Master Mix tillverkas under ett starkt kvalitetsledningssystem som använder spårbara råmaterial och validerade driftprocedurer. Med etablerade kontroller från inköp till QC-släpp TaqPath är produkttillverkning utformad för att producera konsekvent produktprestanda batch efter batch. Den strikta kvalitetskontrollen är viktig för en rad olika tillämpningar, vilket gör mastermixen idealisk för kvalitetskontroll av bioprocesser, provande tester av biologiska läkemedel, molekylär diagnostik och forskningsapplikationer.
Allmänt reagens tillverkat under cGMP
TaqPath Masterblandningar är allmänna reagenser märkta 'För laboratoriebruk' och tillverkade i en ISO 13485-certifierad och FDA-registrerad anläggning som följer cGMP-principer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 4X
Innehåll och lagring Innehåller 5 x 1 ml-rör med 4X RT-PCR-mastermix tillräckligt för 1000 x 20 μl reaktioner.
Förvara vid -15 °C till -25 °C i mörker.
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras Snabbt DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, 7500 Fast Dx System, QuantStudio™ Dx
Multiplexförmåga Upp till 3-plex
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje TaqPath
Produkttyp RT-qPCR mastermix
Kvantitet 5 x 1 mL
Omvänt transkriptas M-MLV
Känslighet Ner till 10 exemplar
Tillräckligt för 1000 reaktioner
Målspecificitet Endast RNA, både RNA och DNA
För användning med (applikation) Mikrobiell detektion, DNA-kvantifiering, Närvaro/frånvaro
Termostabilitet Ej tillämpligt
Trohet (mot Taq) 4 X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Provtyp RNA, cDNA, DNA
Volym 1 mL
Inkluderar DUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Hög
Visa mer Visa mindre
För laboratorieanvändning.